Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Beskrivelse
Indeholder
Columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual
PureLink™ PCR Micro Kits er ideelle til at oprense og koncentrere DNA fra lavtydende PCR- eller restriktionsfordøjelsesreaktioner. Disse højt oprensede DNA-fragmenter og amplikoner giver fremragende resultater i downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, restriktionsfordøjelse, kloning, PCR og mærkning. PureLink™ PCR Micro Kits giver en enkel og hurtig metode til at oprense og koncentrere DNA-fragmenter i størrelser fra 100 bp-12 kb.
Det unikke mikrodysedesign tillader op til 95 % genvinding af DNA-fragmenter med så lidt som 5 μL elueringsvolumen. Med mindre end en variationskoefficient på 10 % i elueringsvolumenet kan du være sikker på, at der ikke overføres ethanol fra vasketrinene, hvilket giver dig den bedste chance for succes i downstream-applikationer. Fjernelse af primere, dNTP'er, enzymer og salte overstiger 98,5%. Dette kit kan også effektivt fjerne ikke-inkorporerede farvestof-mærkede nukleotider fra en cDNA-mærkningsreaktion.
Ikke høj kapacitetskompatibel (manuel)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder søjler, bindings- og vaskebuffere, genopretningsrør og manualen. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Spinsøjle |
| Elueringsvolumen Maks | 20μ L |
| Elueringsvolumen Min | 5μ L |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | PCR Micro Kit |
| Mængde | 10 forberedelser |
| Køretid | 10 min. |
| Adskillelsesområde | 100 bp til 12 kb |
| Vis mere |