Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Artikelnummer. 10409033
Skift visning
Mængde:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
250 forberedelser
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10409033 50 forberedelser Hver
10490344 10 forberedelser Hver
10043063 250 forberedelser 250 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10409033 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K310050
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual
PureLink PCR Micro Kits er ideelle til at oprense og koncentrere DNA fra lavtydende PCR eller restriktionsfordøjelsesreaktioner.
PureLink™ PCR Micro Kits er ideelle til at oprense og koncentrere DNA fra lavtydende PCR- eller restriktionsfordøjelsesreaktioner. Disse højt oprensede DNA-fragmenter og amplikoner giver fremragende resultater i downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, restriktionsfordøjelse, kloning, PCR og mærkning. PureLink™ PCR Micro Kits giver en enkel og hurtig metode til at oprense og koncentrere DNA-fragmenter i størrelser fra 100 bp-12 kb.
Det unikke mikrodysedesign tillader op til 95 % genvinding af DNA-fragmenter med så lidt som 5 μL elueringsvolumen. Med mindre end en variationskoefficient på 10 % i elueringsvolumenet kan du være sikker på, at der ikke overføres ethanol fra vasketrinene, hvilket giver dig den bedste chance for succes i downstream-applikationer. Fjernelse af primere, dNTP'er, enzymer og salte overstiger 98,5%. Dette kit kan også effektivt fjerne ikke-inkorporerede farvestof-mærkede nukleotider fra en cDNA-mærkningsreaktion.
Ikke høj kapacitetskompatibel (manuel)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sættet indeholder søjler, bindings- og vaskebuffere, genopretningsrør og manualen. Opbevares ved stuetemperatur.
Format Spinsøjle
Elueringsvolumen Maks 20μ L
Elueringsvolumen Min 5μ L
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje PureLink
Produkttype PCR Micro Kit
Mængde 50 forberedelser
Køretid 10 min.
Adskillelsesområde 100 bp til 12 kb
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmaterialevolumen 125μ L
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Til brug med (applikation) Kloning, Standard PCR
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Antal reaktioner 50 forberedelser
Prøvetype cDNA-mærkningsreaktioner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PCR Micro Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride