Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Nukleinsyreoprensningsstativ
Artikelnummer. 10175312
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10175312 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10175312 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K210013
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
De PureLink Nukleinsyreoprensningsstativ består af en: Søjleholderstativ (til behandling af 12 miniprep-, 8 midiprep- og 4 maniprep-søjler), opsamlingsrørstativ (i stand til at rumme forskellige typer og størrelser genvindingsrør) og affaldsbakke med stor kapacitet til opsamling af affald.
Affaldsbeholderen samler sig i opsamlingsrørstativ for kompakt opbevaring.
  • Praktisk stor kapacitet passer til søjler i flere størrelser
  • Kompakt indlejringsfunktion er praktisk til opbevaring
  • PureLink Nukleinsyreoprensningsstativ er designet til brug med kolonner i PureLink HiPure plasmidoprensningssystemer
  • Stativ inkluderer både opsamlingsrørstativ til opbevaring af genvindingsrør i forskellige størrelser og et affaldsbeholder med stor kapacitet
  • Et stativ kan rumme så mange som 12 miniprep-søjler, 8 midiprep-søjler og 4 maxiprep-søjler
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Nukleinsyreoprensningsstativ
Format Stativ
Indhold og opbevaring De PureLink™ Nukleinsyreoprensningsstativ inkluderer:
• Kolonneholderstativ (til behandling af 12 miniprep-, 8 midiprep- og 4 maxiprep-kolonner)
• Opsamlingsrørstativ (i stand til at rumme forskellige typer og størrelser genvindingsrør)
• Affaldsbakke med stor kapacitet (til opsamling af affald)
Produktlinje PureLink
Mængde 1 stk.