Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™Pro Quick96 plasmidoprensningskit
Beskrivelse
Indeholder
PureLink™ Pro Quick96 Resuspension Buffer, Lysis Buffer, Neutralization Buffer, RNase A, Wash Buffers, Elution Buffer, square-well blocks, Quick96 Filtration Plates, Quick96 Binding Plates, wash plates, elution plates, and a manual.
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit kombinerer avanceret silicapladeekstraktionskemi med et optimeret pladedesign med 96 brønde til manuel eller automatiseret behandling af plasmid-DNA fra E. coli på så lidt som 45 minutter (tabel 1). Ved hjælp af PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit, du vil:
•Opnå konsekvent høje udbytter af højrent plasmid-DNA
• Oplev brugervenlighed og bedre ydeevne på grund af forbedret pladedesign og protokol
• Øg behandlingsfleksibiliteten med protokoller til centrifuge, vakuummanifold eller automatiserede platforme
Hvordan det virker
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit bruger to 96-brøndsplader, en filtreringsplade (klar O-ring) og en bindingsplade (rød O-ring) til at rense plasmid-DNA. Bakterieceller udsættes for alkalisk lysis og pelleteres ved centrifugering. Bakterielysatet påføres derefter Quick96-filtreringspladen til rensning og opsamling i Quick96-bindingspladen, hvor plasmid-DNA'et binder til silicamembranen. Efter vasketrin for at fjerne kontaminanter, elueres oprenset DNA og er klar til brug i nedstrømsapplikationer. Hele proceduren kan gennemføres på 45 minutter (figur 1).
Forbedret pladedesign
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit giver optimerede halvskørtede 96-brøndsplader for forbedret ydeevne og resultater (Figur 2). Quick96-filtreringspladen er designet til hurtig og effektiv rensning af bakterielysaterne. Quick96 Binding Plate tilbyder en øget indbindingskapacitet på op til 20μ g plasmid DNA. Derudover forhindrer pladedyserne med ringformet krave krydskontaminering af prøver og forbedrer tørring af silicamembranen for at forhindre ethanoloverførsel. Derudover kan prøvebehandling udføres manuelt ved hjælp af en bord-vakuummanifold, ved centrifugering eller med en automatiseret væskehåndteringsplatform. Det halvskirtede pladedesign er kompatibelt med de fleste vakuummanifolder på robotarbejdsstationer.
Højere udbytte og renhed
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit tillader hurtig og reproducerbar oprensning på op til 20μ g plasmid-DNA fra E. coli-stammer dyrket i op til 5 mL LB, 3 mL 2xYT eller 3 mL TB. I en automatiseret platform med 1,5 ml E. coli-kultur dyrket natten over i en blok med kvadratisk brønd er typiske udbytter 5-15μ g plasmid DNA, med et gennemsnit på 9,4μ g (Figur 3). Det resulterende plasmid-DNA er supersnoet uden påviselig genomisk DNA eller RNA (figur 4). De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit giver højere udbytter af højkvalitets plasmid-DNA til brug i almindelige downstream-applikationer såsom automatiseret sekventering, PCR, restriktionsenzymfordøjelse og kloning.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | De PureLink™ Pro Quick96 Plasmid Kit inkluderer PureLink™ Pro Quick96 resuspensionsbuffer, lysisbuffer, neutraliseringsbuffer, RNase A, vaskebuffere, elueringsbuffer, blokke med firkantede brønde, Quick96-filtreringsplader, Quick96-bindingsplader, vaskeplader, elueringsplader og en manual. Opbevar komponenter ved stuetemperatur. Opbevar resuspensionsbuffer efter tilsætning af RNase A ved +4 °C. Garanteret stabil i et år ved korrekt opbevaring. |
| Format | 96-brønds plade |
| Isoleringsteknologi | Silica-plade |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Elueringsvolumen | 50μ L (centrifuge), 100μ L (vakuum), 150 & mikro:L |
| Endelig produkttype | Plasmid-DNA |
| Til brug med (udstyr) | Biomek™ FX, Robotic Liquid Handling Systems, Vakuum Manifold, Eppendorf epMotion , Centrifuge, TECAN Frihed Evo , TECAN Genesis |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, sekventering, PCR, kloning |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel) |
| Forberedelsesskala | <100μ g (småskala) plasmid-DNA |
| Vis mere |