Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™Pro Quick96 plasmidoprensningskit
Artikelnummer. 10063814
Skift visning
Mængde:
24 x 96 Forberedelser
4 x 96 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2304
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10063814 4 x 96 forberedelser Hver
10073814 24 x 96 Forberedelser Pakke med 2304
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 10063814 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K211004A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Indeholder
PureLink™ Pro Quick96 Resuspension Buffer, Lysis Buffer, Neutralization Buffer, RNase A, Wash Buffers, Elution Buffer, square-well blocks, Quick96 Filtration Plates, Quick96 Binding Plates, wash plates, elution plates, and a manual.
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit kombinerer avanceret silicapladeekstraktionskemi med et optimeret pladedesign med 96 brønde til manuel eller automatiseret behandling af plasmid-DNA fra E. coli på så lidt som 45 minutter.
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit kombinerer avanceret silicapladeekstraktionskemi med et optimeret pladedesign med 96 brønde til manuel eller automatiseret behandling af plasmid-DNA fra E. coli på så lidt som 45 minutter (tabel 1). Ved hjælp af PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit, du vil:
•Opnå konsekvent høje udbytter af højrent plasmid-DNA
• Oplev brugervenlighed og bedre ydeevne på grund af forbedret pladedesign og protokol
• Øg behandlingsfleksibiliteten med protokoller til centrifuge, vakuummanifold eller automatiserede platforme
Hvordan det virker
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit bruger to 96-brøndsplader, en filtreringsplade (klar O-ring) og en bindingsplade (rød O-ring) til at rense plasmid-DNA. Bakterieceller udsættes for alkalisk lysis og pelleteres ved centrifugering. Bakterielysatet påføres derefter Quick96-filtreringspladen til rensning og opsamling i Quick96-bindingspladen, hvor plasmid-DNA'et binder til silicamembranen. Efter vasketrin for at fjerne kontaminanter, elueres oprenset DNA og er klar til brug i nedstrømsapplikationer. Hele proceduren kan gennemføres på 45 minutter (figur 1).
Forbedret pladedesign
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit giver optimerede halvskørtede 96-brøndsplader for forbedret ydeevne og resultater (Figur 2). Quick96-filtreringspladen er designet til hurtig og effektiv rensning af bakterielysaterne. Quick96 Binding Plate tilbyder en øget indbindingskapacitet på op til 20μ g plasmid DNA. Derudover forhindrer pladedyserne med ringformet krave krydskontaminering af prøver og forbedrer tørring af silicamembranen for at forhindre ethanoloverførsel. Derudover kan prøvebehandling udføres manuelt ved hjælp af en bord-vakuummanifold, ved centrifugering eller med en automatiseret væskehåndteringsplatform. Det halvskirtede pladedesign er kompatibelt med de fleste vakuummanifolder på robotarbejdsstationer.
Højere udbytte og renhed
De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit tillader hurtig og reproducerbar oprensning på op til 20μ g plasmid-DNA fra E. coli-stammer dyrket i op til 5 mL LB, 3 mL 2xYT eller 3 mL TB. I en automatiseret platform med 1,5 ml E. coli-kultur dyrket natten over i en blok med kvadratisk brønd er typiske udbytter 5-15μ g plasmid DNA, med et gennemsnit på 9,4μ g (Figur 3). Det resulterende plasmid-DNA er supersnoet uden påviselig genomisk DNA eller RNA (figur 4). De PureLink™Pro Quick96 Plasmid Kit giver højere udbytter af højkvalitets plasmid-DNA til brug i almindelige downstream-applikationer såsom automatiseret sekventering, PCR, restriktionsenzymfordøjelse og kloning.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De PureLink™ Pro Quick96 Plasmid Kit inkluderer PureLink™ Pro Quick96 resuspensionsbuffer, lysisbuffer, neutraliseringsbuffer, RNase A, vaskebuffere, elueringsbuffer, blokke med firkantede brønde, Quick96-filtreringsplader, Quick96-bindingsplader, vaskeplader, elueringsplader og en manual. Opbevar komponenter ved stuetemperatur. Opbevar resuspensionsbuffer efter tilsætning af RNase A ved +4 °C. Garanteret stabil i et år ved korrekt opbevaring.
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Silica-plade
Prøvetype Bakteriekultur
Elueringsvolumen 50μ L (centrifuge), 100μ L (vakuum), 150 & mikro:L
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (udstyr) Biomek™ FX, Robotic Liquid Handling Systems, Vakuum Manifold, Eppendorf epMotion , Centrifuge, TECAN Frihed Evo , TECAN Genesis
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, sekventering, PCR, kloning
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel)
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Plasmidoprensningskit
Mængde 4 x 96 forberedelser
Renhed Molekylærbiologi karakter
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA
Systemtype PureLink™
Test tid 45 min.
Udbytte 15μ g
Startmaterialemængde 1,2-1,5 ml lysater ⁄godt