Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™Pro 96 PCR rensesæt
Beskrivelse
Indeholder
Fire 96-brønds plader og tilstrækkelige reagenser til at udføre fire 96-brønds oprensninger
De PureLink™Pro 96 PCR Purification Kit kombinerer avanceret silicapladeekstraktionskemi med et optimeret 96-brønds pladedesign til manuel eller automatiseret behandling af PCR-oprydning på så lidt som 20 minutter. De PureLink™Pro 96 PCR Purification Kits giver hurtig og effektiv fjernelse af korte primere, dNTP'er, enzymer, kortfejlede PCR-produkter og salte fra PCR-produkter. Det simple PureLink™ binding/vask/elueringsprocedure letter rutinemæssige oprensninger af dobbeltstrengede DNA-fragmenter fra 100 bp til 12 kb.
Forbedret pladedesign
PureLink™Pro 96 PCR Purification Kit giver optimerede semi-skørte 96-brønds plader for forbedret ydeevne og resultater. Derudover forhindrer pladedyserne med ringformet krave krydskontaminering af prøver og forbedrer tørring af silicamembranen for at forhindre ethanoloverførsel. Derudover kan prøvebehandling udføres manuelt ved hjælp af en bord-vakuummanifold, ved centrifugering eller med en automatiseret væskehåndteringsplatform. Det halvskørtede pladedesign er kompatibelt med de fleste vakuummanifolder på robotarbejdsstationer.
PCR-produkter oprenset ved hjælp af PureLink™Pro 96 PCR Purification Kit demonstrerer enestående ydeevne i downstream-applikationer såsom kloning af automatiseret fluorescerende DNA-sekventering, PCR, restriktionskortlægning og mærkning.
Kompatibel med høj kapacitet
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | De PureLink™Pro 96 PCR-oprensningskit inkluderer 4 x 96-brønds plader og tilstrækkelige reagenser til at udføre 4 x 96-brønds oprensninger. Opbevar komponenter ved stuetemperatur. Alle reagenser er garanteret stabile i 12 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Format | Kit |
| Elueringsvolumen Maks | 50μ L (centrifuge), 100μ L (vakuum), 150μ L |
| Til brug med (udstyr) | Biomek™ FX, Robotic Liquid Handling Systems, Vakuum Manifold, Eppendorf epMotion , Centrifuge, TECAN Frihed Evo , TECAN Genesis |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | PCR-rensningskit |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Molekylærbiologi klasse |
| Mængde | 4 plader sæt |
| Køretid | 20 min. |
| Vis mere |