Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™Pro 96 genomisk DNA-oprensningssæt
Artikelnummer. 10696835
Skift visning
Mængde:
4 x 96 forberedelser
Pakningsstørrelse:
384 forberedelser
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10696835 4 x 96 forberedelser 384 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 10696835 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K182104A
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
80 ml PureLink™Pro 96 genomisk lysis/bindingsbuffer, 70 ml PureLink™Pro 96 genomisk fordøjelsesbuffer, 2 x 100 m PureLink™Pro 96 genomisk vaskebuffer 1, 2 x 75 ml PureLink™Pro 96 genomisk vaskebuffer 2, 160 mL PureLink™Pro 96 genomisk elueringsbuffer, 8 ml RNase A (20 mg/ml), 8 ml PureLink™Pro 96 Proteinase K (20 mg/ml), 4 PureLink™ genomisk DNA-filterplade, 2 x 6 96 dybe brøndblokke, 20 stk. PureLink™ Folietape
PureLink™Pro 96 genomisk DNA-oprensningssæt kan bruges med mange forskellige prøvetyper, hver med sin egen optimerede protokol, der er beskrevet i vejledningen.
  • Sættets fleksibilitet: Et sæt fungerer med en række prøvetyper og størrelser
  • Ultrarent gDNA: Fremragende A260/A280 og A260/A230 absorbansforhold, uanset prøvekilde
  • Forbedret design: Optimerede 96-brøndsplader med delvis krave, som er kompatible med centrifugering og de fleste bord- og robotvakuummanifolder
Flere prøvekilder, ét sæt
The PureLink™Pro 96 genomisk DNA-oprensningssæt kan bruges med mange forskellige prøvetyper, hver med sin egen optimerede protokol, der er beskrevet i vejledningen. Eksempler på prøvekilder og mængder, der kan bruges med PureLink™Pro genomisk DNA-oprensningssæt omfatter pattedyrsceller og væv, FFPE-væv, Oragene™-konserveret spyt, muse- og rottehaler, ikke-kerneholdigt fuldblod (menneske, mus), nukleeret fuldblod (fugl), blodplet på papir, bakterieceller og gærceller.
Forbedret pladedesign
PureLink™Pro 96 genomisk DNA-oprensningssæt indeholder optimerede 96-brøndsplader med halv krave, som giver bedre præstation og resultater. Derudover forhindrer pladedyserne med ringformet krave krydskontaminering af prøver og forbedrer tørring af silicamembranen for at forhindre ethanoloverførsel. Prøvebehandling kan udføres manuelt ved hjælp af en vakuummanifold på arbejdsbordet, ved centrifugering (ved ∽2 x g) eller med en automatiseret væskehåndteringsplatform. Pladedesignet med halv krave er kompatibelt med de fleste vakuummanifolder på robotarbejdsstationer.
Højere udbytte og renhed
The PureLink™Pro 96 genomisk DNA-oprensningssæt overgår konkurrerende produkter i både DNA-udbytte og renhed for flere prøvetyper, herunder blod. Du er også i stand til at få større udbytter af gDNA med højere renhed (bestemt ved A 260/A280-målinger), uanset hvilken prøvetype du har. fra bakterier til væv til blod til celler. Den forbedrede PureLink™ lysis- og vaskebuffere hjælper konsekvent med at levere oprensede gDNA-prøver med absorbansaflæsningsforhold på≅1,9 for både A260/A280 og A260/A230, hvilket indikerer ingen kontamineringsoverførsel af protein eller guanidin.
Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel), kompatibel med højt gennemløb
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 80 mL PureLink Pro 96 genomisk lysis/bindingsbuffer; stuetemperatur
• 70 ml PureLink Pro 96 genomisk fordøjelsesbuffer; stuetemperatur
• 2 x 100 ml PureLink Pro 96 genomisk vaskebuffer 1; stuetemperatur
• 2 x 75 mL PureLink Pro 96 genomisk vaskebuffer 2; stuetemperatur
• 160 ml PureLink Pro 96 genomisk elueringsbuffer; stuetemperatur
• 8 ml RNase A; stuetemperatur
• 8 ml PureLink Pro 96 Proteinase K; stuetemperatur, eller 4 °C til langtidsopbevaring
• 4 PureLink genomiske DNA-filterplader; stuetemperatur
• 2 x 6 plader 96 dybe brøndblokke; stuetemperatur
• 20/pk. PureLink folietape; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Silica-plade
Skala Mini
Prøvetype Bakterier, Celler, Tørrede blodpletter, FFPE (formalin-fikseret paraffin-indlejret), Mus/rottehale, Spyt, Bukal podning, Væv, Fuldblod, Gær
Elueringsvolumen 50 til 200μ l
Endelig produkttype gDNA
Til brug med (udstyr) Biomek™ FX, Eppendorf epMotion™, TECAN Freedom Evo™, TECAN Genesis™, Robotiske væskehåndteringssystemer
Til brug med (applikation) PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Mængde 4 x 96 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 45 min. (Inklusive prøvehomogenisering)
Udbytte 0,5 mg (bindingskapacitet)
Startmaterialemængde Bakterie:≤10 9 celler
bukkal podning: 1
celler: ≤106
tørrede blodpletter: ≤5 slag
FFPE: ≤8 sektioner af 5-15μm tykkelse
Musehale: 1 cm
Rottehale: 0,5 cm
spyt (Oragene™ bevaret): ≤200μ l
Væv:≤ 25 mg
fuldblod:≤ 200μ l
Gær:≤107 celler