Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ HQ Mini Plasmid DNA-oprensningskit
Artikelnummer. 10525023
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10525023 100 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10525023 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K210001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Indeholder
Tilstrækkelig PureLink kolonner, opsamlingsrør, elueringsrør og reagenser til 100 oprensninger.
De PureLink HQ Mini Plasmid Purification Kit er designet til isolering af højkvalitets plasmid-DNA, der er velegnet til restriktionsenzymfordøjelse, PCR, sekventering, bakteriel celletransfektion og pattedyrcelletransfektion.
De PureLink HQ Mini Plasmid Purification Kit er designet til isolering af højkvalitets plasmid-DNA, der er velegnet til restriktionsenzymfordøjelse, PCR, sekventering, bakteriel celletransfektion og pattedyrcelletransfektion. Ved hjælp af kittet kan plasmid-DNA isoleres fra forskellige mængder af bakterieceller.
De PureLink HQ Mini Plasmid Purification Kit har følgende fordele:
•Højere spinsøjlekapacitet for plasmid-DNA sammenlignet med andre kommercielt tilgængelige plasmidoprensningssystemer
• Designet til at isolere højkvalitets plasmid-DNA på mindre end en time
• Minimal genomisk DNA-kontamination af den oprensede prøve
• Pålidelig ydeevne af det oprensede DNA i downstream-applikationer
Proces oversigt
Bakterieceller pelleteres, resuspenderes og lyseres. Lysatet neutraliseres derefter, og betingelserne justeres til efterfølgende binding. Efter klaring ved centrifugering behandles lysatet gennem PureLink spin kolonne. DNA'et binder til den silica-baserede membran i søjlen, og urenheder fjernes ved et enkelt vasketrin. DNA'et elueres derefter i elueringsbuffer eller vand.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring De PureLink HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit indeholder tilstrækkeligt PureLink kolonner, opsamlingsrør, elueringsrør og reagenser til 100 oprensninger. Opbevar komponenter ved stuetemperatur. Opbevar resuspensionsbuffer efter tilsætning af RNase A ved +4 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Spinsøjle
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Skala Mini
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (applikation) PCR, Transfektion, Sekventering, Transformation, Kloning
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 100 forberedelser
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Plasmid DNA-oprensningskit
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA