Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Miniprep Kit
Beskrivelse
De PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillader isolering af høje udbytter af meget rent plasmid-DNA fra E.coli på mindre end 2 timer uden brug af organiske opløsningsmidler eller cæsiumchlorid og indeholder lave endotoksinniveauer.
Plasmid DNA af høj renhed
- PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit er designet til effektivt at isolere plasmid-DNA fra E.coli på 1,5 –2 timer
- Kittet anvender anionbytterharpiks sammensat af små partikler med en ensartet porestørrelse for at oprense plasmid-DNA til et niveau svarende til to passager gennem CsCl-gradienter
- Behovet for yderligere trin for at fjerne forurenende stoffer såsom phenol, chloroform og CsCl er elimineret, hvilket minimerer eksponering for og bortskaffelse af farlige materialer
- Effektiv —Øget udbytte med lave endotoksinniveauer
Højt udbytte og effektiv fjernelse af endotoksin
- PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillader oprensning af op til 30μ g plasmid-DNA af høj kvalitet fra 1 –3 mL natten over E.coli- kulturer på ca. 1 time med et endotoksinniveau på 0,1 1 –EU/μ g, ved kloning af plasmider med højt kopiantal
- Typisk er DNA isoleret ved hjælp af PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280> 1,80, når prøver fortyndes i Tris-HCl (pH 7,5), hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer
Isoleret DNA kan bruges til en række downstream-applikationer:
- Oprenset DNA er velegnet til downstream-applikationer, herunder dem, der kræver DNA af højeste renhed, såsom pattedyrstransfektioner, automatiseret og manuel DNA-sekventering, PCR-amplifikation, in vitro -transskription, bakteriel celletransformation, kloning og mærkning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •10 ml resuspensionsbuffer (R3) • 100μ L RNase A • 10 ml lyseringsbuffer (L7) • 10 mL udfældningsbuffer (N3) • 50 ml ækvilibreringsbuffer (EQ1) • 125 ml vaskebuffer (W8) • 25 ml elueringsbuffer (E4) • 15 mL TE-buffer • 25 HiPure-søjler Opbevar alle komponenter ved stuetemperatur. |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Anionbytterharpiks |
| Skala | Mini |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Endelig produkttype | BAC DNA, plasmid DNA |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 25 forberedelser |
| Forberedelsesskala | <100μ g (småskala) plasmid-DNA |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium lauryl sulfate, sodium hydroxide