Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10770394
Antal reaktioner:
100 forberedelser
25 forberedelser
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Artikelnummer. 10770394
Brand: Invitrogen™ K210003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillader isolering af høje udbytter af meget rent plasmid-DNA fra E.coli på mindre end 2 timer uden brug af organiske opløsningsmidler eller cæsiumchlorid og indeholder lave endotoksinniveauer.
De PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillader isolering af høje udbytter af meget rent plasmid-DNA fra E.coli på mindre end 2 timer uden brug af organiske opløsningsmidler eller cæsiumchlorid og indeholder lave endotoksinniveauer.
Plasmid DNA af høj renhed
  • PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit er designet til effektivt at isolere plasmid-DNA fra E.coli på 1,5 –2 timer
  • Kittet anvender anionbytterharpiks sammensat af små partikler med en ensartet porestørrelse for at oprense plasmid-DNA til et niveau svarende til to passager gennem CsCl-gradienter
  • Behovet for yderligere trin for at fjerne forurenende stoffer såsom phenol, chloroform og CsCl er elimineret, hvilket minimerer eksponering for og bortskaffelse af farlige materialer
  • Effektiv —Øget udbytte med lave endotoksinniveauer
Højt udbytte og effektiv fjernelse af endotoksin
  • PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit tillader oprensning af op til 30μ g plasmid-DNA af høj kvalitet fra 1 –3 mL natten over E.coli- kulturer på ca. 1 time med et endotoksinniveau på 0,1 1 –EU/μ g, ved kloning af plasmider med højt kopiantal
  • Typisk er DNA isoleret ved hjælp af PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit har en A 260 /A 280> 1,80, når prøver fortyndes i Tris-HCl (pH 7,5), hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer
Isoleret DNA kan bruges til en række downstream-applikationer:
  • Oprenset DNA er velegnet til downstream-applikationer, herunder dem, der kræver DNA af højeste renhed, såsom pattedyrstransfektioner, automatiseret og manuel DNA-sekventering, PCR-amplifikation, in vitro -transskription, bakteriel celletransformation, kloning og mærkning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •50 ml resuspensionsbuffer (R3)
• 550μ L RNase A
• 50 ml lysebuffer (L7)
• 40 mL udfældningsbuffer (N3)
• 250 ml ækvilibreringsbuffer (EQ1)
• 500 ml vaskebuffer (W8)
• 90 ml elueringsbuffer (E4)
• 15 mL TE-buffer
• 100 HiPure-søjler
Opbevar alle komponenter ved stuetemperatur.
Format Sæt
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Skala Mini
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype BAC DNA, plasmid DNA
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 100 forberedelser
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Plasmid MiniPrep Kit
Mængde 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål BAC DNA, plasmid DNA
Test tid 2 hr.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium lauryl sulphate, acetic acid