Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit
Artikelnummer. p-4926487
Mængde:
25 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
1191ml
Artikelnummer. 10083762
Brand: Invitrogen™ K210004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit er designet til at isolere transfektionskvalitets plasmid-DNA fra E. coli .
The PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit is designed to isolate transfection-grade plasmid DNA from E. coli. The Midiprep Kit protocol will typically yield 100–350 μg plasmid DNA from 15–25 mL bacterial culture, at a purity that is comparable to that achieved by two passes through cesium chloride gradients.
De PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit er designet til at isolere transfektionskvalitets plasmid-DNA fra E. coli . Midiprep Kit-protokollen vil typisk give 100 350–μ g plasmid-DNA fra 15 –25 mL bakteriekultur, med en renhed, der er sammenlignelig med den, der opnås ved to gennemløb gennem cæsiumchloridgradienter.
  • Arbejds- og tidsbesparelse - intet behov for ekstra trin for at fjerne endotoksin og andre forurenende stoffer
  • Produkt med høj renhed, lavt endotoksin - rent nok til pattedyrcelletransfektion
  • Alsidighed —renser enhver type og størrelse af plasmid-DNA, inklusive BAC , bacmids og ssM13 DNA'er
Anionbytningskromatografi til plasmidoprensning
  • PureLink HiPure Plasmid DNA Purification Kits bruger en patenteret anionbytterharpiks til at rense plasmid DNA til niveau svarende til to passager gennem CsCl gradienter
  • Harpiksen kombinerer fremragende kapacitet med hurtig strømningshastighed, høj opløsning, højt udbytte og effektiv endotoksinfjernelse
  • Plasmidpræparater kan typisk afsluttes på mindre end 2 timer
Forureningsfrit DNA
  • I modsætning til cæsiumchlorid-gradientprotokoller, PureLink HiPure Plasmid Purification Systems bruger ikke besværlige opløsningsmidler til at arbejde med og til at bortskaffe
  • Typisk fremstilles plasmid-DNA under anvendelse af PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit vil have et A 260 /A 280 -forhold på mere end 1,80, hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer
  • Endotoksinniveauer ligger typisk inden for –0,1 1 EU/μ g, hvilket gør dette plasmid-DNA ideelt til pattedyrcelletransfektion
  • Oprensningstiden er to timer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •100 ml resuspensionsbuffer (R3)
• 550μ L RNase A
• 100 ml lysebuffer (L7)
• 100 mL udfældningsbuffer (N3)
• 250 ml ækvilibreringsbuffer (EQ1)
• 500 ml vaskebuffer (W8)
• 125 ml elueringsbuffer (E4)
• 15 mL TE-buffer
• 25 HiPure-søjler
• 5 Søjleholdere Opbevar
alle komponenter ved stuetemperatur.
Format Kolonne
Isoleringsteknologi Anionbytterharpiks
Prøvetype Bakteriekultur
Elueringsvolumen 5 mL
Endelig produkttype BAC DNA, plasmid DNA
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 25 forberedelser
Plasmid <40kb, lav kopi plasmid, høj kopi plasmid, BAC
Forberedelsesskala 100-200μ g (medium-skala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Plasmid MidiPrep Kit
Mængde 25 forberedelser
Renhed Transfektionsgrad
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål BAC DNA, plasmid DNA
Systemtype PureLink™
Test tid 2 hr.
Udbytte 350μ g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide