Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit
Descripción
PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit er designet til at isolere transfektionsgrad plasmid-DNA fra E. coli. Midiprep Kit-protokollen vil typisk give 100.350 – μg plasmid-DNA fra 15 –25 ml bakteriekultur, med en renhed der kan sammenlignes med den, der opnås ved to gennemgange af cesiumchloridgradienter.
Fordelene ved PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit inkluderer:
- Arbejdskraft og tidsbesparelse—, ingen behov for ekstra trin for at fjerne endotoksin og andre forurenende stoffer
- Højt renhed, lavt endotoksinprodukt—, rent nok til celletransfektion hos pattedyr
- Alsidighed—kan rense alle typer og størrelser af plasmid-DNA, herunder BAC, bacmider og ssM13-DNA
Anion-byttekromatografi til plasmidrensning
PureLink™ HiPure Plasmid DNA Purification Kits bruger en patenteret anion-bytteharpiks til at rense plasmid-DNA til et niveau svarende til to gennemgange gennem CsCl-gradienter. Harpiksen kombinerer fremragende kapacitet med en hurtig gennemstrømning, høj opløsning, højt udbytte og effektiv fjernelse af endotoksiner. Plasmidforberedelser kan typisk gennemføres på under 2 timer.
Forurenende DNA
I modsætning til cesiumchloridgradientprotokoller PureLink™ bruger HiPure Plasmid Purification Systems ikke organiske opløsningsmidler, ethidiumbromid eller cesiumklorid, som alle er besværlige at arbejde med og bortskaffe. Typisk vil plasmid-DNA fremstillet med PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit have et A260/A 280-forhold på over 1,80, hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan forstyrre efterfølgende anvendelser. Endotoksinniveauerne ligger typisk inden for 0,1 –1 EU/μg, hvilket gør dette plasmid-DNA ideelt til celletransfektion hos pattedyr.
Información de órdenes
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | •100 ml resuspensionsbuffer (R3) • 550μ L RNase A • 100 ml lysebuffer (L7) • 100 mL udfældningsbuffer (N3) • 250 ml ækvilibreringsbuffer (EQ1) • 500 ml vaskebuffer (W8) • 125 ml elueringsbuffer (E4) • 15 mL TE-buffer • 25 HiPure-søjler • 5 Søjleholdere Opbevar alle komponenter ved stuetemperatur. |
| Format | Kolonne |
| Isoleringsteknologi | Anionbytterharpiks |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Elueringsvolumen | 5 mL |
| Endelig produkttype | BAC DNA, plasmid DNA |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 25 forberedelser |
| Plasmid | <40kb, lav kopi plasmid, høj kopi plasmid, BAC |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.