Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Beskrivelse
De PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit er designet til at isolere transfektionskvalitet plasmid DNA fra E. coli . Maxiprep Kit-protokollen vil typisk give 500 850–μ g plasmid-DNA fra 100 200 –mL bakteriekultur, med en renhed, der kan sammenlignes med den, der opnås ved to gennemløb gennem cæsiumchloridgradienter.
- Arbejds- og tidsbesparelse - intet behov for ekstra trin for at fjerne endotoksin og andre forurenende stoffer
- Produkt med høj renhed, lavt endotoksin - rent nok til pattedyrcelletransfektion
- Alsidighed —renser enhver type og størrelse af plasmid-DNA, inklusive BAC , bacmids og ssM13 DNA'er
Anionbytningskromatografi til plasmidoprensning
- PureLink HiPure Plasmid DNA Purification Kits bruger patenteret anionbytterharpiks til at oprense plasmid DNA til et niveau svarende til to passager gennem CsCl gradienter
- Harpiks kombinerer fremragende kapacitet med en hurtig strømningshastighed, høj opløsning, højt udbytte og effektiv endotoksinfjernelse
- Plasmidpræparater kan typisk afsluttes på mindre end 2 timer
Forureningsfrit DNA
- I modsætning til cæsiumchlorid-gradientprotokoller, PureLink HiPure Plasmid Purification Systems bruger ikke besværlige opløsningsmidler til at arbejde med og til at bortskaffe
- Typisk fremstilles plasmid-DNA under anvendelse af PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit vil have et A 260 /A 280 -forhold på> 1.80, hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer
- Endotoksinniveauer ligger typisk inden for –0,1 1 EU/μ g, hvilket gør dette plasmid-DNA ideelt til pattedyrcelletransfektion
- Oprensningstiden er to timer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •250 ml resuspensionsbuffer (R3) • 1,5 ml RNase A • 250 ml lysebuffer (L7) • 250 mL udfældningsbuffer (N3) • 2 x 400 ml ækvilibreringsbuffer (EQ1) • 3 x 500 ml vaskebuffer (W8) • 400 ml elueringsbuffer (E4) • 30 ml TE-buffer • 25 HiPure-søjler • 5 Søjleholdere Opbevar alle komponenter ved stuetemperatur. |
| Format | Kolonne |
| Isoleringsteknologi | Anionbytterharpiks |
| Skala | Maxi |
| Prøvetype | Bakteriekultur |
| Elueringsvolumen | 15 mL |
| Endelig produkttype | BAC DNA, plasmid DNA |
| Til brug med (applikation) | Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Antal reaktioner | 25 forberedelser |
| Vis mere |