Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Genomisk plante-DNA-oprensningskit
Artikelnummer. 10684443
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10684443 50 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10684443 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K183001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
De PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit tillader total DNA-rensning fra en række planteprøver på under en time.
De PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit tillader total DNA-rensning fra en række planteprøver såsom spinat, tomat, soja, hvede, Arabidopsis , svampe, lucernespirer, solsikkespirer, majsskaller, sojabønner, svampe, tomatblade, hvedegræs og Arabidopsis thaliana- blade.
  • Effektiv —Giver højkvalitets-DNA med minimal RNA-kontamination
  • Enkel DNA-rensning fra planteprøver
  • PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit er velegnet til isolering af DNA fra kloroplaster og forskellige plantevæv
  • Hele protokollen er afhængig af centrifugering af spin-søjler i fravær af organiske opløsningsmidler
  • PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit er designet til at rense DNA fra op til 100 mg plantevæv
Maksimer udbyttet af totalt DNA
  • Højt udbytte af DNA og minimal DNA-nedbrydning opnås ved at bruge unge planteprøver såsom blade og ved at fryse prøven i flydende nitrogen umiddelbart efter indsamling
  • Total DNA elueres i to alikvoter på 100 L μhver for at opnå større DNA-udbytte, hvor den første eluering genererer mellem 65-80 % DNA-genvinding og den anden eluering> 90 %
  • Typisk er DNA isoleret ved hjælp af PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit har en A 260 /A 280> 1,80, når prøver fortyndes i Tris-HCl (pH 7,5), hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer
Isoleret DNA kan bruges til en række downstream-applikationer:
  • Total DNA-rensning fra forskelligt plantevæv med PureLink Genomic Plant DNA Purification Kit er velegnet til en række applikationer, herunder PCR, restriktionsenzymfordøjelse og southern blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Spinsøjle
Indhold og opbevaring •12,5 ml resuspensionsbuffer R2; stuetemperatur
• 5 ml præcipitationsbuffer N2; stuetemperatur
• 7,5 ml bindende buffer B4; stuetemperatur
• 25 ml vaskebuffer W4; stuetemperatur
• 10 ml vaskebuffer W5; stuetemperatur
• 10 ml elueringsbuffer; stuetemperatur
• 0,75 ml 20% SDS; stuetemperatur
• 0,75 ml RNase A; stuetemperatur
• 50 PureLink Spin kolonner med opsamlingsrør; stuetemperatur
• 50 Opsamlingsrør; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Skala Mini
Prøvetype Planter
Elueringsvolumen 100 til 200μ L
Endelig produkttype gDNA
Til brug med (applikation) PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 40 min.
Udbytte Op til 14.6μ g
Startmaterialemængde 100 mg