Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Genomisk lysis/bindingsbuffer
Beskrivelse
Indeholder
PureLink Genomiske spinsøjler, opsamlingsrør, fordøjelsesbuffer, lysis/bindingsbuffer, vaskebuffere, elueringsbuffer, proteinase K, RNase A og manualen. De PureLink 96 Genomic DNA Kit inkluderer PureLink Genomiske bindingsplader, vaskeplader, dybbrøndsplader, folietape, fordøjelsesbuffer, lysis/bindingsbuffer, vaskebuffere, elueringsbuffer, proteinase K, RNase A og manualen.
De PureLink™ Genomisk DNA Mini Kit og PureLink™ 96 Genomic DNA Kit muliggør høj-udbytte, høj renhed DNA-ekstraktion fra en lang række prøvetyper, herunder blod, væv, celler, bakterier, podninger og blodpletter, i velkendt silica spin-søjle eller semi-skørt 96-brønds pladeformat.
- Opnå højere gDNA-udbytter og —renhed Optimerede spin-søjlemembran- og bufferformuleringer
- Spar tid og penge —Brug med et stort udvalg af prøvestørrelser (f.eks. 100μ L til 1 ml blod); 96-brønds version kræver ikke specialudstyr
- Øg —fleksibiliteten ét sæt fungerer med forskellige prøvetyper
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Lysis Buffer, Binding Buffer |
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Bakterier, Blod, Blodplet, Celler, Podepinde, Væv |
| Produktlinje | PureLink |
| Produkttype | Genomisk lysis/bindingsbuffer |
| Mængde | 80 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Sikkerhed og håndtering
- PURELINK GENOMIC LYSIS/BINDING BUFFER 80ml
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Guanidine hydrochloride