Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Genomisk DNA Mini Kit
Artikelnummer. 10593245
Skift visning
Mængde:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10593245 10 forberedelser Hver
10053293 50 forberedelser Hver
10458843 250 forberedelser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10593245 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K182000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 DKK
    406.65 DKK / 10 reaktioner
    Spare 12.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PureLink™ genomisk DNA-mini-sæt muliggør ekstraktion af genomisk DNA (gDNA) med højt udbytte og høj renhed fra en lang række forskellige prøvetyper. Brug dette enkelte sæt til oprensning af genomisk DNA fra blod, væv, celler, bakterier, vatpinde og blodpletter med et velkendt silicabaseret, mikrocentrifuge-spin-søjleformat.
PureLink™ genomisk DNA-mini-sæt muliggør ekstraktion af genomisk DNA (gDNA) med højt udbytte og høj renhed fra en lang række forskellige prøvetyper. Brug dette enkelte sæt til oprensning af genomisk DNA fra blod, væv, celler, bakterier, vatpinde og blodpletter med et velkendt silicabaseret, mikrocentrifuge-spin-søjleformat. Funktioner i PureLink™ genomisk DNA-mini-sæt inkluderer:
  • Sættets fleksibilitet—et sæt fungerer med en række forskellige prøvetyper og -størrelser
  • Ultrarent gDNA —minimal kontaminering af DNA-produkt betyder vellykket nedstrømspåføring
  • Forbedret designoptimeret —spinsøjledesign og bufferformulering for bedre udbytte og renhed
Flere prøvekilder, ét sæt
PureLink™ PureLink genomisk DNA-mini-sæt kan bruges med mange forskellige prøvetyper, hver med sin egen optimerede protokol i manualen.
Optimerede komponenter og protokoller
PureLink™ genomisk DNA-mini-sæt indeholder dele og protokoller, der forbedrer de nemme og velkendte spinsøjle metoder, der er i brug. Søjlerne er nykonfigurerede til at binde og frigive DNA mere effektivt. Hver prøvekilde bruger en specialiseret lyseringsprocedure og en optimeret lyseringsbuffer formuleret til at øge proteinase K-aktivitet og eliminere proteinkontamination. En kaotropisk saltbuffer fremmer stabil binding af DNA til søjleharpiksen, og kraftige vaskebuffere fjerner alle spor af protein og salt. DNA elueres i en buffer med lavt saltindhold for at muliggøre pH-stabilisering af DNA'et i opbevaring.
Højere udbytte og renhed
Med PureLink™ Genomisk DNA-sæt kan du forvente høje udbytter af højrent gDNA (bestemt ved A 260 /A 280-målinger), uanset prøvetypen, fra bakterier til væv til blod til dyrkede celler. Den forbedrede PureLink™ Lysis- og vaskebuffere hjælper til konsekvent at levere oprensede gDNA-prøver med absorbansaflæsningsforhold på∼1,9 for både A260/A280 og A260/A 230, hvilket indikerer ingen påviselig kontaminering fra overførsel af protein eller guanidin.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 2,0 ml PureLink™ genomisk lysis/bindingsbuffer
• 1,8 ml PureLink™ genomisk fordøjelsesbuffer
• 2,0 ml PureLink™ genomisk vaskebuffer 1
• 1,5 ml PureLink™ genomisk vaskebuffer 2
• 2,0 ml PureLink™ genomisk elueringsbuffer
• 0,4 ml RNase A (20 mg/ml)
• 0,2 ml Proteinase K (20 mg/ml)
• 10 PureLink™ spinsøjler med opsamlingsrør
• 20 PureLink™ opsamlingsrør (2,0 ml)
Opbevar alle komponenter ved stuetemperatur.
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Skala Mini
Prøvetype Bakterier, Blod, Celler, Væv
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse, kvantitativ realtids-PCR (qPCR), Southern Blotting, sekventering, PCR
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Forberedelsesskala 100μ l til 1 ml blodprøver (mellemskala)
Produktlinje PureLink
Produkttype Genomisk DNA-mini-sæt
Mængde 10 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Genomisk DNA
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Genomic DNA Mini Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride