Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Genomisk fordøjelsesbuffer
Beskrivelse
Indeholder
PureLink Genomiske spinsøjler, opsamlingsrør, fordøjelsesbuffer, lysis/bindingsbuffer, vaskebuffere, elueringsbuffer, proteinase K, RNase A og manualen. De PureLink 96 Genomic DNA Kit inkluderer PureLink Genomiske bindingsplader, vaskeplader, dybbrøndsplader, folietape, fordøjelsesbuffer, lysis/bindingsbuffer, vaskebuffere, elueringsbuffer, proteinase K, RNase A og manualen.
De PureLink™ Genomisk DNA Mini Kit og PureLink™ 96 Genomic DNA Kit muliggør høj-udbytte, høj renhed DNA-ekstraktion fra en lang række prøvetyper, herunder blod, væv, celler, bakterier, podninger og blodpletter, i velkendt silica spin-søjle eller semi-skørt 96-brønds pladeformat.
- Opnå højere gDNA-udbytter og —renhed Optimerede spin-søjlemembran- og bufferformuleringer
- Spar tid og penge —Brug med et stort udvalg af prøvestørrelser (f.eks. 100μ L til 1 ml blod); 96-brønds version kræver ikke specialudstyr
- Øg —fleksibiliteten ét sæt fungerer med forskellige prøvetyper
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Fordøjelsesbuffer |
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Bakterier, Blod, Blodplet, Celler, Podepinde, Væv |
| Produkttype | Genomisk fordøjelsesbuffer |
| Mængde | 70 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |