Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ 96 HQ Plasmid DNA-oprensningskit
Artikelnummer. 10741164
Skift visning
Mængde:
4 x 96 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10741164 4 x 96 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10741164 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K210096
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
De PureLink HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit indeholder tilstrækkeligt PureLink kolonner, opsamlingsrør, elueringsrør og reagenser til 100 oprensninger.
De PureLink HQ 96 Plasmid DNA Purification Kit er designet til high-throughput isolering af højkvalitets plasmid DNA fra bakterieceller.
De PureLink HQ 96 Plasmid DNA Purification Kit er designet til high-throughput isolering af højkvalitets plasmid DNA fra bakterieceller. Den kan bruges med en vakuummanifold eller en centrifuge og er kompatibel med automatiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
De PureLink HQ 96 Plasmid DNA Purification Kit tilbyder følgende fordele:
•Mulighed for at isolere op til 10μ g plasmid-DNA pr. brønd
• Designet til at isolere højkvalitets plasmid-DNA på 30-45 minutter
• Minimal genomisk DNA-kontamination i det oprensede plasmid-DNA
• Kompatibel med automatiserede væskehåndteringsarbejdsstationer
• Pålidelig ydeevne af det oprensede plasmid-DNA i downstream-applikationer såsom pattedyrtransfektion
Proces oversigt
Bakterieceller høstes og resuspenderes i resuspensionsbuffer med RNase. Cellerne lyseres under anvendelse af en alkalisk/SDS-cellelyseprocedure. Lysatet neutraliseres derefter, og betingelserne justeres til efterfølgende binding. Efter lysatafklaring ved hjælp af PureLink HQ 96 afklaringsplade, lysatet behandles gennem PureLink HQ 96 Indbindingsplade. DNA'et binder til den silica-baserede membran i pladen og urenheder fjernes ved vask med Wash Buffer. DNA'et elueres derefter i elueringsbuffer med lavt saltindhold eller vand.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Der medfølger tilstrækkelige reagenser i sættet til at udføre 384 (4 x 96) isolationer.
Reagenser inkluderer:
• Resuspensionsbuffer (R1)
• Lysisbuffer (L1)
• Neutralisering/bindingsbuffer (B1)
• Vaskebuffer (W1)
• Elueringsbuffer; 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 (E1)
• RNase A
• PureLink HQ 96 afklaringsplade
• PureLink HQ 96 Indbindingsplade
• Modtagerplade
• Klæbefolie til plader
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Silica-plade
Prøvetype Bakteriekultur
Endelig produkttype Plasmid-DNA
Til brug med (udstyr) Automatiseret arbejdsstation til væskehåndtering
Til brug med (applikation) PCR, Transfektion, Sekventering, Transformation, Kloning
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Antal reaktioner 4 x 96 forberedelser
Forberedelsesskala <100μ g (småskala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Plasmid DNA-oprensningskit
Mængde 4 x 96 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål Plasmid-DNA
Test tid 30 til 40 min.