Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ 384 Pre-lysis buffer
Beskrivelse
Indeholder
125 ml flaske
De PureLink 384 Plasmid Purification Plate er designet til ultra high-throughput DNA-isolering. Ved at bruge samme teknologi som PureLink 96 Plasmid Purification System, det reducerer tid og kræfter, mens det pålideligt isolerer plasmid-DNA af høj kvalitet til DNA-sekventering, PCR og restriktionsfordøjelser.
- PureLink 96: Prøvestørrelse 1,3 ml kultur; Giver typisk op til 3-5 μg
- PureLink 384: Prøvestørrelse 200 μL kultur; Giver typisk op til 2-3 μg
- Rens 96 eller 384 plasmid-DNA-prøver samtidigt
- Unik centrifugeringsmetode eliminerer krydskontaminering
- PureLink 96 Plasmid Purification System er designet til high-throughput isolering af plasmider med højt kopiantal
- Ny teknologi eliminerer tidskrævende cellehøst og alkaliske lyseringstrin, hvilket sparer tid og kræfter
- Unikt centrifugeringsbaseret format af PureLink 96 Plasmid Purification System eliminerer problematisk krydskontaminering mellem brønde, et kritisk problem i PCR og mikroarray-analyse
- Isoleret plasmid-DNA er ideel til brug i automatiserede sekventeringsreaktioner, der tilbyder overlegne læselængder og datakvalitet
- Prøver kan behandles 96 ad gangen eller i mindre intervaller
- PureLink 96 Plasmid Purification System er kompatibelt med forskellige centrifuger, robotter, pipetteringsenheder, automatiserede sekventeringssystemer og sekventeringskemi
Automatiseret nukleinsyreoprensning, automatiseret plasmid-DNA-oprensning, DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, Miniprep, Plasmid DNA-oprensning
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Lyseringsbuffer |
| Indhold og opbevaring | 125 ml PureLink™ 96 Komponenter sendes ved stuetemperatur. Ved modtagelse opbevares komponenterne ved stuetemperatur. |
| Til brug med (applikation) | Automatiseret sekventeringsreaktion |
| Produktlinje | PureLink |
| Mængde | 125 mL |