Få mere at vide
Invitrogen™ pTrcHis TOPO™ TA Expression Kit
Beskrivelse
Indeholder
pTrcHis-2-TOPO TA Expression Kit indeholder to æsker. De TOPO TA-boksen indeholder 200 ng lineariseret, topoisomerase I-aktiveret pTrcHis-TOPO eller pTrcHis2-TOPO vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, en kontrolskabelon og primere, primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. De TOP10 æsken indeholder 21 x μ50 L alikvoter af kemisk kompetente TOP10E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid.
- Vektor inkluderer minicistron-element til øget translationseffektivitet af eukaryote proteiner i E. coli
- Vektor tilvejebragt lineariseret og aktiveret med topoisomerase I i 5 minutter TOPO Kloning med> 85 % kloningseffektivitet
- N-terminal Xpress epitop til påvisning med et Anti-Xpress antistof
- N-terminal polyhistidin (6xHis) tag til oprensning ved hjælp af nikkelchelaterende harpiks og påvisning med Anti-HisG antistof
- Enterokinase-spaltningssted til effektiv fjernelse af N-terminale fusionsmærker
- C-terminal polyhistidin (6xHis) tag til oprensning ved hjælp af nikkelchelaterende harpiks og påvisning med Anti-His(C-term) antistof
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerende middel | IPTG |
| Promotor | Trc, lacO |
| Produkttype | TA Expression Kit |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Indhold og opbevaring | Den pTrcHis- og pTrcHis2-TOPO™ TA Expression Kits indeholder hver to æsker. De TOPO™ TA-boks indeholder 200 ng lineariseret, topoisomerase I-aktiveret pTrcHis-TOPO™ eller pTrcHis2-TOPO™ vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, en kontrolskabelon og primere, primere til sekventering eller PCR-screening og et ekspressionskontrolplasmid. Den ene Shot™ TOP10 æsken indeholder enogtyve, 50-μ l alikvoter af kemisk kompetente TOP10E. coli , SOC-medium og et supersnoet kontrolplasmid. Opbevar TOPO TA Cloning™ kasse ved -20 °C. Gem den ene Shot™ kasse ved -80 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Bakterie- eller gærstamme | TOP10 |
| Spaltning | EK (Enterokinase) genkendelsessted |
| Udtrykssystem | E. coli |
| Vis mere |