Få mere at vide
Invitrogen™ pRSET-EmGFP bakteriel ekspressionsvektor
Beskrivelse
- Disse vektorer indeholder EGFP, for Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP), som er blevet yderligere optimeret til pattedyrs ekspression
- Vektor koder også for cyan (CFP) og blå (BFP) fluorescerende proteiner til enkel, ikke-invasiv påvisning af rekombinant protein
Bakterieekspression, enzym- og proteinaktivitetsassays, fluorescerende protein (f.eks. GFP) assays, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Inducerbar |
| Inducerende middel | IPTG |
| Promotor | T7 |
| Produkttype | Bakteriel udtryksvektor |
| Reporter Gene | GFP (EmGFP) |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Ampicillin (AmpR) |
| Spaltning | EK (Enterokinase) genkendelsessted |
| Protein tag | Hans tag (6x), Xpress Epitop Tag |
| Vis mere |