Få mere at vide
Invitrogen™ pRSET-BFP bakterieekspressionsvektor
Artikelnummer. 11550826
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11550826 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 11550826 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V35420
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tillad fusion af et protein af interesse for de meget anvendte og velkarakteriserede fluorescerende proteiner fra vandmændene Aequorea victoria
  • Disse vektorer indeholder EGFP, for Emerald Green Fluorescent Protein (EmGFP), som er blevet yderligere optimeret til pattedyrs ekspression
  • Vektor koder også for cyan (CFP) og blå (BFP) fluorescerende proteiner til enkel, ikke-invasiv påvisning af rekombinant protein
Bakterieekspression, enzym- og proteinaktivitetsassays, fluorescerende protein (f.eks. GFP) assays, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerende middel IPTG
Promotor T7
Produkttype Bakteriel udtryksvektor
Reporter Gene BFP
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Spaltning EK (Enterokinase) genkendelsessted
Protein tag Hans tag (6x), Xpress Epitop Tag
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 10μ g
Vektor pRSET
Produktlinje Vivid Colors