Få mere at vide
Invitrogen™ pRSET A, B,& C Bakterieekspressionsvektorer
Artikelnummer. 10113802
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10113802 20μ g 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10113802 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V35120
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Indeholder
20 μg af hver pRSET A-, B- og C-vektor leveres lyofiliseret. TOP10F' E. coli stab, BL21(DE3) pLysS E. coli stab og BL21 pRSET/ lac Z kontrol E. coli stab er også inkluderet.
Designet til højt niveau prokaryot ekspression kontrolleret af den stærke bakteriofag T7 promotor
  • Ekspression induceres ved produktion af T7 RNA-polymerase i BL21(DE3) E. coli
  • Disse celler producerer også T7-lysozym for at reducere basal ekspression af målgener
  • pRSET-vektor tilbyder bakteriofag T7-promotor til ekspression på højt niveau
  • T7-gen 10-sekvens for at tilvejebringe proteinstabilitet
  • N-terminal polyhistidin (6xHis) tag til hurtig oprensning med nikkelchelaterende harpiks og påvisning med et Anti-HisG antistof
  • N-terminal Xpress epitop til påvisning med Anti-Xpress Antibody
  • Enterokinase-spaltningssted til fjernelse af fusionsmærke
  • Hver af de tre tilvejebragte vektorer (A, B og C) har N-terminal tag-kodende sekvens i en anden læseramme i forhold til multiple kloningssteder for at forenkle in-frame kloning af genet
Bakterieekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerende middel IPTG
Promotor T7
Produkttype Bakteriel udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Ingen
Indhold og opbevaring 20μ g af hver pRSET A, B,& C-vektor leveres lyofiliseret. TOP10F´ , BL21(DE3)pLysS og BL21 pRSET/ lac Z kontrol E. coli-stik er også inkluderet. Opbevar E. coli-stik ved 2 –8 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Antibiotikaresistens bakteriel Ampicillin (AmpR)
Spaltning EK (Enterokinase) genkendelsessted
Protein tag Hans tag (6x)
Kloningsmetode Restriktionsenzym/MCS
Mængde 20μ g
Vektor pRSET