Få mere at vide
Invitrogen™ Proteinase K, rekombinant
Beskrivelse
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
- Over et bredt pH-område –optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5
- Under denaturerende –betingelser, f.eks. i nærvær af SDS eller urinstof
- I nærvær af metalchelateringsmidler, –f.eks. EDTA
- Ved forholdsvis høje temperaturer –er den optimale fordøjelsestemperatur 65 °C
- Proteinfilter: P
Anvendelser
Fjernelse af endogene nukleaser under fremstillingen af DNA og RNA; forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydeevne- og kvalitetstest Endodeoxyribonuclease
og exodeoxyribonuclease assays; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition En
mAnson-enhed er beskrevet som den mængde enzym, der frigiver 1 mol Folin-μpositiv aminosyre inden for et minut ved 37 C ved °at bruge hæmoglobin som substrat.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | >40 U/mg |
| Indhold og opbevaring | Et rør Proteinase K Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Mængde | 1 g |
| Produkttype | Proteinase K |
| Form | Pulver |