Få mere at vide
Invitrogen™ Proteinase K, rekombinant
Beskrivelse
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er nyttig til generel fordøjelse af proteiner.
- Over et bredt pH-område –optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5
- Under denatureringsforhold –, f.eks. i nærvær af SDS eller urinstof
- I nærvær af metalkelaterende midler –, f.eks. EDTA
- Ved relativt høje temperaturer –er optimal fordøjelsestemperatur 65 °C
- Proteinfilter: P
Applikationer
Fjernelse af endogene nukleaser under fremstilling af DNA og RNA; Forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydelses- og kvalitetstest
Endodeoxyribonuklease- og exodeoxyribonuklease-analyser; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition
En mAnson-enhed beskrives som den mængde enzym, der frigiver 1 μmol folin-positiv aminosyre inden for ét minut ved 37 °C ved brug af hæmoglobin som substrat.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Et hætteglas Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Mængde | 100 mg |
| Produkttype | Proteinase K |
| Form | Pulver |