Få mere at vide
Invitrogen™ Proteinase K, rekombinant
Artikelnummer. 10124532
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10124532
Brand: Invitrogen™ 25530031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
  • Over et bredt pH-område –optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5
  • Under denaturerende –betingelser, f.eks. i nærvær af SDS eller urinstof
  • I nærvær af metalchelateringsmidler, –f.eks. EDTA
  • Ved forholdsvis høje temperaturer –er den optimale fordøjelsestemperatur 65 °C
  • Proteinfilter: P
Anvendelser
Fjernelse af endogene nukleaser under fremstillingen af DNA og RNA; forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydeevne- og kvalitetstest Endodeoxyribonuclease
og exodeoxyribonuclease assays; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition En
mAnson-enhed er beskrevet som den mængde enzym, der frigiver 1 mol Folin-μpositiv aminosyre inden for et minut ved 37 C ved °at bruge hæmoglobin som substrat.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration >40 U/mg
Indhold og opbevaring Et rør Proteinase K
Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Mængde 1 g
Produkttype Proteinase K
Form Pulver