Få mere at vide
Invitrogen™ Proteinase K opløsning
Artikelnummer. 15314118
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15314118 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 15314118 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4333793
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
  • Over et bredt pH-område (optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5)
  • Under denaturerende forhold (f.eks. tilstedeværelsen af SDS eller urinstof)
  • I nærværelse af metalchelateringsmidler (f.eks. EDTA)
  • Ved forholdsvis høje temperaturer (optimal fordøjelsestemperatur er 65 °C)
Anvendelser
Fjernelse af endogene nukleaser under fremstillingen af DNA og RNA; forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydeevne- og kvalitetstest Endodeoxyribonuclease
og exodeoxyribonuclease assays; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition En
mAnson-enhed er beskrevet som den mængde enzym, der frigiver 1μ mol Folin-positiv aminosyre inden for et minut ved 37 C under °anvendelse af hæmoglobin som substrat.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed DNase-fri, RNase-fri
Til brug med (applikation) Kromatinbiologi/RNA-ekstraktion/DNA-ekstraktion
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Forsendelsestilstand Våd is
Mængde 5 ml
Produkttype Proteinase K
Form Væske