Få mere at vide
Invitrogen™ ProQuest™ To-Hybrid System med Gateway™ Teknologi
Artikelnummer. 10043562
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10043562 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10043562 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PQ1000101
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
De ProQuest To-hybrid system inkluderer gærekspressionsvektorer pDEST32, pDEST22 og pEXP-AD502 til generering af GAL4 DNA Binding Domain og GAL4 Activation Domain fusionsproteiner og LR Clonase II Enzyme Mix, en glycerol-stam af MaV203-gærstammen, samt positive og negative kontroller for to-hybrid-assayet.
Et in vivo gærbaseret system til identifikation af interaktioner mellem to proteiner
  • Rekonstituerer en funktionel transkriptionsfaktor, der aktiverer kromosomalt integrerede reportergener, hvor transkriptionel aktivering overvåges af væksten af celler på selektive medier
  • Tillad hurtig og nem generering af lokkemad og byttedyrkonstruktioner og faciliter nedstrømspåføring
  • Lavt kopital DBD (DNA Binding Domain) og AD (Activation Domain) vektorer ( ARS/CEN ) for at kontrollere overekspression og øge reproducerbarheden
  • Tre forskellige reportergener ( HIS 3, URA 3 og lac Z) med uafhængige promotorregioner til hurtigt at udslette falske positiver
  • URA 3-reportergenet muliggør både positiv og negativ selektion, hvilket muliggør avancerede to-hybrid-teknikker såsom omvendt to-hybrid
  • Et sæt stærk-til-svag gateway-baserede kontrolinteraktioner til at evaluere resultater og vurdere styrken af den interaktion, der testes
Protein-protein-interaktioner, proteiner, ekspression, isolering og analyse, gær-to-hybrid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype To-hybrid system
Reporter Gene Beta-Gal (lacZ), HIS3, URA3
Indhold og opbevaring De ProQuest™ To-hybrid system inkluderer gærekspressionsvektorer pDEST ™32, pDEST ™22 og pEXP-AD502 til generering af GAL4 DNA Binding Domain og GAL4 Activation Domain fusionsproteiner og LR Clonase™ II Enzyme Mix, en glycerol-stam af MaV203-gærstammen, samt positive og negative kontroller for to-hybrid-assayet. Opbevar sættets komponenter ved -80 °C. Garanteret stabil i seks måneder ved korrekt opbevaring.
Assay To-hybrid assay
Udtrykssystem Gær
Mængde 1 sæt
Produktlinje Gateway, ProQuest