Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 ProQuantum Immunoassay kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15926715
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15926715
Brand: Invitrogen™ A355735
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
IL-6 er et gen, der koder for et cytokin, der spiller en rolle i inflammation og modning af B-celler. Proteinet produceret af dette gen er et endogent pyrogen, der kan fremkalde feber hos personer med autoimmune sygdomme eller infektioner. Genet udtrykkes primært på steder med akut og kronisk inflammation, hvor det udskilles i serumet og inducerer en transskriptionel inflammatorisk respons gennem interleukin 6-receptoren, alfa. Funktionen af dette gen er impliceret i en lang række af inflammationsassocierede sygdomstilstande, herunder mistanke om diabetes mellitus og systemisk juvenil reumatoid arthritis. Forhøjede niveauer af det kodede protein er blevet fundet i virusinfektioner, herunder COVID-19 (sygdom forårsaget af SARS-CoV-2). Sygdomme forbundet med IL6 omfatter Kaposi Sarcoma og Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05231
Analyseområde 0,064 til 10.000 pg/ml
Assay følsomhed <0.05 pg/mL
Konjugeret FAM™
Detektionsmetode Taqman™ Realtids PCR
Produkttype ProQuantum
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Cytokinproteinkvantificering
Til brug med (udstyr) qPCR instrumenter
Gen-id (Entrez) 3569
Gen symbol BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
Sættets indhold Assayfortyndingsbuffer, Antistof-konjugat A, Antistof-konjugat B, Antistof-konjugatfortyndingsbuffer, Standard, Master Mix, Ligase
Etiket eller farvestof FAM™
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 2-5μ L, Serum 2-5μ L, Supernatant 2-5μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål IL-6
Test tid 30 min
Samlet analysetid 2 hrs