Få mere at vide
Invitrogen™ Human IL-6 ProQuantum Immunoassay kit
Artikelnummer. 15884442
Skift visning
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15884442 96 prøver Hver
15926715 5 x 96 prøver Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15884442 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A35573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6410.00 DKK
    5768.65 DKK / 96 reaktioner
    Spare 641.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
ELISA
IL-6 er et gen, der koder for en cytokin, som spiller en rolle i inflammation og modning af B-celler. Proteinet, der produceres af dette gen, er et endogent pyrogen, der kan fremkalde feber hos personer med autoimmune sygdomme eller infektioner. Genet udtrykkes primært på steder med akut og kronisk inflammation, hvor det udskilles i serumet og inducerer en transkriptionel inflammatorisk respons via interleukin 6-receptoren, alfa. Funktionen af dette gen er involveret i en bred vifte af inflammationsrelaterede sygdomstilstande, herunder mistanke om diabetes mellitus og systemisk juvenil leddegigt. Forhøjede niveauer af det kodede protein er fundet i virusinfektioner, herunder COVID-19 (sygdom forårsaget af SARS-CoV-2). Sygdomme forbundet med IL6 inkluderer Kaposi sarkom og leddegigt samt systemisk juvenil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05231
Analyseområde 0,064 til 10.000 pg/ml
Assay følsomhed <0.05 pg/mL
Indhold og opbevaring Indeholder assay-fortyndingsbuffer, antistof-konjugeret A, antistof-konjugeret B, antistof-konjugeret fortyndingsbuffer, standard, masterblanding og ligase. Opbevar ved -5 til -30 °C.
Konjugeret FAM
Detektionsmetode Taqman™ Realtids PCR
Immunoassay-kitformat Nærhedsbaseret immunoassay
Produkttype ProQuantum
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) Cytokinproteinkvantificering
Til brug med (udstyr) qPCR instrumenter
Gene Alias B-celle differentieringsfaktor; B-celle hybridom vækstfaktor; B-celle stimulerende faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridom vækstfaktor; Ifnb2; IFN-beta-2; Il6; IL-6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 forløber; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 forløber; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6B-celledifferentieringsfaktor; B-celle hybridomvækstfaktor; B-celle stimulerende faktor 2; BSF2; BSF-2; CDF; CHIL-6; CTL differentieringsfaktor; cytokin; HGF; H-IL-6; HSF; hybridomvækstfaktor; IfnB2; IFN-beta-2; IL6; ILg6; ILg6; ILN; Interferon beta-2; Interleukin; interleukin 6; Interleukin 6 (interferon, beta 2); interleukin 6 forløber; interleukin BSF-2; interleukin HP-1; Interleukin6; Interleukin-6; interleukin-6 forløber; interleukin-6 protein; M-IL-6; prointerleukin 6; R-IL-6; BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
Gen-id (Entrez) 3569
Gen symbol BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
Sættets indhold Assay fortyndingsbuffer, Antistof-konjugeret A, Antistof-konjugeret B, Antistof-konjugeret fortyndingsbuffer, Standard, Master Mix, Ligase, Antistof-konjugat A, Antistof-konjugat B, Antistof-konjugatfortyndingsbuffer, Standard, Master Mix, Ligase
Etiket eller farvestof FAM™
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 2-5μ L, Serum 2-5μ L, Supernatant 2-5μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål IL-6
Test tid 30 min
Samlet analysetid 2 hr