Få mere at vide
Invitrogen™ pPICZα A, B,& C Pichia vektorer
Beskrivelse
Indeholder
20 μg hver af lyofiliseret pPICZ A, B og C leveres
- Rekombinante proteiner udtrykkes som fusioner til et N-terminalt peptid, der koder for Saccharomyces cerevisiae '-faktor sekretionssignal
- pPICα vektorer indeholder AOX1-promotor
- Alle tre læserammer (A, B, C versioner) er tilvejebragt for at lette in-frame kloning med C-terminalt peptid
- α-faktor sekretionssignal til styring af udskilt ekspression af rekombinant protein
- Zeocin resistensgen til selektion i både E. coli og Pichia
- C-terminalt peptid indeholdende c-myc epitop og polyhistidin (6xHis) tag til påvisning og oprensning af rekombinant fusionsprotein
Pichia pastoris ekspressionssystemer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, gærekspression
Tekniske data
Tekniske data
| Promotor | AOX1 |
| Produkttype | Pichia udtryksvektor |
| Indhold og opbevaring | 20μ g af hver af lyofiliseret pPICZ A, B og C leveres (opbevares ved -20C) |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Zeocin™ (ZeoR) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Protein tag | Hans tag (6x), c-Myc Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pPIC |