Få mere at vide
Invitrogen™ pPICZ A, B,& C Pichia vektorer
Beskrivelse
Indeholder
De EasySelectPichia Expression Kit indeholder μ20 g hver af pPICZ A, B og C og pPICZ A, B og C, Pichia pastoris- stammer X-33 (vildtype), GS115 (his 4), KM71H (arg4 aox1::ARG 4) og kontrolstammer for både intracellulær, 250m-ekspression Zeocin , medier (YP og YNB), EasyCompPichia Transformation Kit, 2 μg hver 5' AOX1, 3' AOX1 ogα -faktor sekventeringsprimere. A la cZ positiv ekspressionskontrol er forsynet med pPICZ.
- Disse vektorer indeholder Zeocin™ resistensgen til direkte selektion af multi-kopi-integrantstammer
- Ved at vælge med stigende mængder af Zeocin , opnås stammer med multiple kopier af genet af interesse integreret i genomet
- Stigende antal kopier af gen af interesse i rekombinant Pichia- stamme kan resultere i højere ekspressionsniveauer
- Inducerbar AOX1 -promotor til ekspression på højt niveau i Pichia pastoris c-myc- epitopmærke til bekvem påvisning med Anti- myc- antistof
- C-terminal polyhistidin (6xHis) tag til hurtig oprensning med nikkelchelaterende harpiks og påvisning med Anti-His(C-term) antistof
- pPICZ-vektoren har også sekretionssignal til effektiv transport af proteiner til medium
Pichia pastoris ekspressionssystemer, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, gærekspression
Tekniske data
Tekniske data
| Promotor | AOX1 |
| Produkttype | Pichia udtryksvektor |
| Indhold og opbevaring | 20μ g hver af pPICZ A, B,& C suspenderet i 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0. En GS115/pPICZ/lacZ positiv kontrolstamme er også inkluderet. Opbevar vektorer ved -5 til -30 °C. |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Zeocin™ (ZeoR) |
| Protein tag | Hans tag (6x), c-Myc Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pPIC |