Få mere at vide
Invitrogen™ pOG44 Flp-Rekombinase-ekspressionsvektor
Beskrivelse
Indeholder
De TOPO Kloningsboks indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at klone enTaq -amplificeret PCR-produkt (TOPO TA) eller et PCR-produkt genereret med et korrekturlæsningsenzym (Directional TOPO ), inklusive 200 ng topoisomerase I-aktiveret vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabelon og primere, primere til sekventering og et ekspressionskontrolplasmid. Competent Cell-boksen indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for transformation, inklusive 21 μx 50 L alikvoter af TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC medium og pUC19 supercoiled kontrolplasmid. De pEF5/FRT/V5-DEST vektor indeholder μ6 g lyofiliseret vektor og et kontrolplasmid.
Konstitutivt udtryk, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, målrettet integration
Tekniske data
Tekniske data
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveringstype | Transfektion |
| Promotor | CMV |
| Produkttype | Flp-In Systemudtryksvektor |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Ingen |
| Indhold og opbevaring | pcDNA ™5/FRT/V5-His TOPO™ TA Expression Kit, pSecTag/FRT/V5-His TOPO™ TA Expression Kit og pEF5/FRT/V5 Directional TOPO™ Expression Kit indeholder to æsker. De TOPO™ Kloningsboks indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for at klone enTaq -amplificeret PCR-produkt (TOPO™ TA) eller et PCR-produkt genereret med et korrekturlæsningsenzym (Directional TOPO™ ), inklusive 200 ng topoisomerase-aktiveret vektor, sterilt vand, dNTP'er, 10X PCR-buffer, saltopløsning, kontrolskabelon og primere, primere til sekventering og et ekspressionskontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C. Den ene Shot™ Kompetent celleboks indeholder alle de reagenser, der er nødvendige for transformation, inklusive enogtyve 50-μ l alikvoter af One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC medium og pUC19 supercoiled kontrolplasmid. Opbevares ved -80 °C. De pEF5/FRT/V5-DEST™ vektor indeholder 6μ g af lyofiliseret vektor og et kontrolplasmid. Opbevares ved -20 °C efter resuspendering. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | TOPO, Gateway |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pOG44 |
| Vis mere |