Få mere at vide
Invitrogen™ PLUS™ Reagens
Artikelnummer. 10287052
Skift visning
Mængde:
0,85 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10287052 0,85 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10287052 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11514015
Indeholder
Indeholder et hætteglas (0,85 ml) PLUS reagens.
Anvendes i forbindelse med forskellige transfektionsreagenser, som f.eks Lipofectamine™ Reagens, for at forbedre transfektionseffektiviteten i adhærente cellelinjer
  • Nogle kunder oplever, at der kræves mindre optimering af DNA-koncentrationen for at opnå høj transfektionsydelse, når de bruger PLUS-reagens
  • Tilsætning af PLUS-reagens kan også reducere mængden af DNA og lipid, der kræves med ca. halvdelen sammenlignet med lipid alene
  • PLUS Reagens er specielt designet til at udvide rækken af transfekterbare celletyper
  • Når det bruges med Lipofectamine Reagens, PLUS Reagens har vist sig at forbedre transfektionen af BHK-21, NIH 3T3 og andre cellelinjer
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas (0,85 ml) PLUS™ Reagens. Opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje PLUS
Produkttype Reagens
Mængde 0,85 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Våd is