Få mere at vide
Invitrogen™ pLenti6/V5 Retningsbestemt TOPO™ Kloningssæt
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indeholder TOPO-tilpasset ViraPower lentiviral ekspressionsvektor, pLenti6/V5-D-TOPO til hurtig PCR-baseret kloning og ekspression af et målgen i delende og ikke-delende pattedyrceller
- Vektor har CMV-promotor til at drive højniveau, konstitutiv ekspression af målgenet og blasticidin-selektionsmarkør til stabil selektion i pattedyrsceller
- Høj effektivitet og hurtig kloning
- Producerer replikationsinkompetent virus for øget biosikkerhed af systemet
- Rouse Sarcoma Virus (RSV ) enhancer/promoter for Tat-uafhængig produktion af viralt mRNA i producentcellelinjen
- Modificeret HIV-1 5' og 3' Long Terminal Repeats (LTR) til viral pakning og omvendt transkription
- HIV-1 psi (ψ ) pakningssekvens for viral pakning
- HIV Rev response element (RRE) til Rev-afhængig nuklear eksport af usplejset viralt mRNA
- (CMV) umiddelbar tidlig promotor for højniveau konstitutiv ekspression af gen af interesse i pattedyrsceller
- C-terminal V5-epitop til påvisning af rekombinant protein
- Blasticidin (bsd) resistensgen til selektion i E. coli og pattedyrceller
- Ampicillinresistensgen til selektion i E. coli
- pUC-origin for højkopi-replikation og vedligeholdelse af plasmid i E. coli
Konstitutiv ekspression, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, viral genlevering
Tekniske data
Tekniske data
| Kloningsmetode | Retningsbestemt TOPO™ |
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Indhold og opbevaring | pLenti ⁄V5-D-TOPO™ reagenser (kasse 1) Opbevares ved -20 °C • pLenti6⁄V5-D-TOPO™ Reagenser (15-20 ⁄μng l lineariseret plasmid-DNA i: 50 % glycerol, 50 mM Tris-HCl, pH 7,4 (ved °25 C), 1 mM EDTA, 2 mM DTT, 0,1 % Triton X-100 , 100μ ⁄g ml BSA, 30μ M bromphenol blå) • dNTP Bland (12,5 mM hver dATP, dCTP, dGTP, dTTP i vand, pH8 ved et samlet volumen på 10μ l) • Saltopløsning (1,2 M NaCl og 0,06 M MgCl2, volumen på 50μ l) • Vand (1 ml) • CMV Forward Sequencing Primer (0.1μ ⁄μg l i TE-buffer, pH 8, pH8 ved et samlet volumen på 20μ l) • Kontrol PCR-primere (0.1μ ⁄μg l hver i TE-buffer, pH 8, pH8 ved et samlet volumen på 10μ l) • Kontrol PCR skabelon (0.1μ ⁄μg l i TE-buffer, pH 8, pH8 ved et samlet volumen på 10μ l) • pLenti⁄6 V5-⁄GW lacZ (lyofiliseret i TE-buffer, pH 8, 10μ g) En Shot™ Stbl3™ Kemisk kompetent E. coli (kasse 2) Opbevares °ved -80 •C SOC Medium (2 % trypton, 0,5 % gærekstrakt, 10 mM NaCI, 2,5 mM KCI, 10 mM MgCl2 , 10 mM MgS04 , 20 mM glucose. 6ml) Kan opbevares ved +4 °C eller stuetemperatur • Stbl3™ Celler (21 x 50μ l) • pUC19 kontrol-DNA (10 ⁄μpgl i 5 mM Tris-HCl, 0,5 mM EDTA, pH 8. 50μ l) |
| Leveringstype | Lentiviral |
| Til brug med (applikation) | Viralt udtryk |
| Antal reaktioner | 20 reaktioner |
| Produktlinje | TOPO , ViraPower |
| Produkttype | TOPO Kloningssæt |
| Promotor | CMV |
| Protein tag | V5 Epitope Tag |
| Vis mere |