Få mere at vide
Invitrogen™ pLenti6/TR vektorsæt
Artikelnummer. 10297092
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10297092 1 sæt 5g
1 options
Artikelnummer. 10297092 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V48020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
pLenti6/TR vektorkittet indeholder 20 μg pLenti6/TR vektor og 50 mg Blasticidin.
Lav stabile cellelinjer, der udtrykker høje niveauer af tetracyclin repressor (TR) protein under kontrol af CMV-promotoren
Denne vektor indeholder elementer, der tillader pakning af konstruktionen i lentivirale partikler og Blasticidin-resistensmarkøren til udvælgelse af stabile cellelinjer. pLenti6/TR-vektoren er designet til brug med BLOCK-iT™ Inducerbart H1 Lentiviral RNAi System, BLOCK-iT Inducerbart H1 RNAi Entry Vector Kit, og ViraPower™ T-REx™ Lentiviralt udtrykssystem.
Lentiviral shRNA og miRNA, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, Reguleret ekspression, viral genlevering, virusbaseret RNAi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNAi Expression Vector Kit
Indhold og opbevaring pLenti6/TR Vector Kit indeholder 20μ g pLenti6/TR-vektor og 50 mg Blasticidin. Opbevares ved -20 °C. Alle reagenser er garanteret stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Kloningsmetode Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveringstype Lentiviral
Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
Vektor pLenti
Promotor CMV
Format Sæt
Produktlinje BLOCK-iT
Til brug med (applikation) Viralt udtryk
Mængde 1 sæt