Få mere at vide
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qRT-PCR-sæt
Artikelnummer. 10534633
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 10534633
Brand: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11736051
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X SYBR Green Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM); 300μL 20X Bovine Serum Albumin (1mg/mL)
Kombiner de mest kraftfulde teknologier inden for revers transkriptase og DNA-polymerase for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression i et praktisk ét-trins format.
De SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit giver følsom, specifik detektion med fluorogene primere og prober, mens SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qRT-PCR Kit tilbyder lethed og bekvemmelighed SYBR™ Grøn I-detektion.
  • Kit kombinerer de mest kraftfulde revers transkriptase- og DNA-polymerase-teknologier for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression i et praktisk et-trins format
  • De SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qRT-PCR Kit tilbyder lethed og bekvemmelighed SYBR™ Grøn I-detektion
  • SuperScript™ III RT for højere temperatur cDNA syntese for større succes med vanskelig RNA sekundær struktur
  • Platinum™TaqDNA-polymerase med hot-start-teknologi for forbedret specificitet
  • LUX™ Fluorogene primere eller dobbeltmærkede fluorogene prober for overlegen detektionsydelse
  • SYBR™ Grøn I-farve for nem og bekvem påvisning
  • Valideret præstation på flere realtidsinstrumentplatforme, inklusive rotorbaserede systemer
  • Opbevar alle komponenter ved -°20 °C (-80 C til langtidsopbevaring)
  • ROX Referencefarvestof skal opbevares mørkt
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •100μ l SuperScript™ III RT/Platinum™Taq Blande
• 2x 1,25 ml 2X SYBR™ Grøn reaktionsblanding
• 1 ml magnesiumsulfat (50 mM)
• 100μ l ROX Referencefarvestof (25μ M)
• 300μ l 20X bovint serumalbumin (1 mg/ml)
Opbevar alle komponenter ved -°20 °C (-80 C ved langtidsopbevaring). ROX Referencefarvestof skal opbevares mørkt.
Detektionsmetode SYBR
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Produktlinje Platin , SYBR , SuperScript
Produkttype One-Step qRT-PCR-sæt
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype RNA