Få mere at vide
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qRT-PCR-sæt
Beskrivelse
Indeholder
100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X SYBR Green Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM); 300μL 20X Bovine Serum Albumin (1mg/mL)
De SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit giver følsom, specifik detektion med fluorogene primere og prober, mens SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qRT-PCR Kit tilbyder lethed og bekvemmelighed SYBR™ Grøn I-detektion.
- Kit kombinerer de mest kraftfulde revers transkriptase- og DNA-polymerase-teknologier for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression i et praktisk et-trins format
- De SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qRT-PCR Kit tilbyder lethed og bekvemmelighed SYBR™ Grøn I-detektion
- SuperScript™ III RT for højere temperatur cDNA syntese for større succes med vanskelig RNA sekundær struktur
- Platinum™TaqDNA-polymerase med hot-start-teknologi for forbedret specificitet
- LUX™ Fluorogene primere eller dobbeltmærkede fluorogene prober for overlegen detektionsydelse
- SYBR™ Grøn I-farve for nem og bekvem påvisning
- Valideret præstation på flere realtidsinstrumentplatforme, inklusive rotorbaserede systemer
- Opbevar alle komponenter ved -°20 °C (-80 C til langtidsopbevaring)
- ROX Referencefarvestof skal opbevares mørkt
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •500μ L SuperScript™ III RT/Platinum™Taq Blande • 12,5 ml 2X SYBR™ Grøn reaktionsblanding • 2x 1 mL magnesiumsulfat (50 mM) • 500μ L ROX Referencefarvestof (25μ M) • 1,3 mL 20X bovint serumalbumin (1 mg/ml) Opbevar alle komponenter ved -°20 °C (-80 C ved langtidsopbevaring). ROX Referencefarvestof skal opbevares mørkt. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
| Produktlinje | Platin , SYBR , SuperScript |
| Produkttype | One-Step qRT-PCR-sæt |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |