Få mere at vide
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qPCR-sæt m/ROX
Beskrivelse
One-Step qRT-PCR-sæt med ROX kombinere de mest kraftfulde revers transkriptase- og DNA-polymerase-teknologier for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression i et bekvemt et-trins-format med høj gennemstrømning. SuperScript™ III Omvendt Transcriptase producerer højere udbytter af fuldlængde cDNA til bredere genrepræsentation. Platinum™ Taq DNA-polymerase aktiveres hurtigere og mere fuldstændigt end andre hot-start enzymer for at levere mere følsom amplifikation. ROX referencefarve forblandet i optimal koncentration til ABI instrumenter.
- Giver et yderst effektivt, omkostningseffektivt qRT-PCR-system med SYBR Grøn I-detektion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Detektionsmetode | SYBR |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
| Produktlinje | Platin, SYBR, SuperScript |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Vis mere |