Få mere at vide
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qPCR-sæt m/ROX
Artikelnummer. 11588656
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 11588656
Brand: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11746100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner en kraftfuld revers transkriptase og DNA-polymerase-teknologier for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression.
One-Step qRT-PCR-sæt med ROX kombinere de mest kraftfulde revers transkriptase- og DNA-polymerase-teknologier for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression i et bekvemt et-trins-format med høj gennemstrømning. SuperScript™ III Omvendt Transcriptase producerer højere udbytter af fuldlængde cDNA til bredere genrepræsentation. Platinum™ Taq DNA-polymerase aktiveres hurtigere og mere fuldstændigt end andre hot-start enzymer for at levere mere følsom amplifikation. ROX referencefarve forblandet i optimal koncentration til ABI instrumenter.
  • Giver et yderst effektivt, omkostningseffektivt qRT-PCR-system med SYBR Grøn I-detektion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode SYBR
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System
Produktlinje Platin , SYBR , SuperScript
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype RNA