Få mere at vide
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix Universal
Artikelnummer. 10553533
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10553533
Brand: Platinum™, SYBR™ GreenER™ 11762100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2X SYBR GreenER qPCR SuperMix and a separate tube of ROX reference dye
Inkorporer den nyeste højtydende teknologi for at give de mest pålidelige genekspressionsdata på en række forskellige platforme, herunder ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™ osv.
SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMixes Universal inkorporerer den nyeste højtydende teknologi for at give de mest pålidelige genekspressionsdata på en række forskellige platforme, bl.a. ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™ , MJ Chromo4™ og Opticon™ , og Stratagene instrumenter. De SYBR™ GreenER™ systemet er specielt formuleret til at tilbyde den bedste følsomhed, specificitet og reproducerbarhed med. Et nyt dsDNA-bindende farvestof udviser et lysere signal for øget følsomhed og mindre PCR-hæmning end originalt SYBR™ Grøn I, mens du bruger de samme instrumentfiltre og indstillinger. Et optimeret buffersystem forbedrer følsomheden og giver fremragende langtidsstabilitet. Uracil DNA-glycosylase reducerer overførselskontamination i qPCR.
Otte cDNA-mål og otte genomiske DNA-mål blev amplificeret fra henholdsvis 1 ng cDNA og 6 pg gDNA på ABI PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem ved hjælp af SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix til ABI PRISM™ instrumenter. For alle 16 mål var detektion positiv i nærvær af skabelon, men negativ for alle kontroller uden skabelon.
  • De SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix-sæt inkluderer et nyt dsDNA-bindende farvestof, der producerer et lysere signal og betydeligt mindre PCR-hæmning, for forbedret qPCR-ydeevne over et bredt dynamisk område
Konsekvent specificitet og registrering af lav kopi:
  • De SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem minimerer dannelsen af uspecifikke produkter, herunder primer-dimere, for større nøjagtighed på tværs af en lang række mål
  • Pålideligheden af SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem betyder også større følsomhed
  • Med SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, du kan konsekvent detektere færre end 10 kopier af et mål i genomisk DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal indeholder:
2X SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix og et separat rør af ROX reference farvestof. Opbevares ved +4 °C ved modtagelse. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 system, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , MJ Chromo4 , MJ Opticon
Produktlinje Platin , SYBR GreenER
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 100 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA