Få mere at vide
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix Universal
Artikelnummer. 10432153
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10432153
Brand: Platinum™, SYBR™ GreenER™ 11762500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2X SYBR GreenER qPCR SuperMix and a separate tube of ROX reference dye
Inkorporer den nyeste højtydende teknologi for at give de mest pålidelige genekspressionsdata på en række forskellige platforme, herunder ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™ osv.
SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMixes Universal inkorporerer den nyeste højtydende teknologi for at give de mest pålidelige genekspressionsdata på en række forskellige platforme, bl.a. ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™ , MJ Chromo4™ og Opticon™ , og Stratagene instrumenter. De SYBR™ GreenER™ systemet er specielt formuleret til at tilbyde den bedste følsomhed, specificitet og reproducerbarhed med. Et nyt dsDNA-bindende farvestof udviser et lysere signal for øget følsomhed og mindre PCR-hæmning end originalt SYBR™ Grøn I, mens du bruger de samme instrumentfiltre og indstillinger. Et optimeret buffersystem forbedrer følsomheden og giver fremragende langtidsstabilitet. Uracil DNA-glycosylase reducerer overførselskontamination i qPCR.
Otte cDNA-mål og otte genomiske DNA-mål blev amplificeret fra henholdsvis 1 ng cDNA og 6 pg gDNA på ABI PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem ved hjælp af SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix til ABI PRISM™ instrumenter. For alle 16 mål var detektion positiv i nærvær af skabelon, men negativ for alle kontroller uden skabelon.
  • De SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix-sæt inkluderer et nyt dsDNA-bindende farvestof, der producerer et lysere signal og betydeligt mindre PCR-hæmning, for forbedret qPCR-ydeevne over et bredt dynamisk område
Konsekvent specificitet og registrering af lav kopi:
  • De SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem minimerer dannelsen af uspecifikke produkter, herunder primer-dimere, for større nøjagtighed på tværs af en lang række mål
  • Pålideligheden af SYBR™ GreenER™ qPCR-reagenssystem betyder også større følsomhed
  • Med SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, du kan konsekvent detektere færre end 10 kopier af et mål i genomisk DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal (12,5 ml). SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Universal er et 2X SuperMix med ROX Referencefarvestof leveres i et separat rør (500μ L). Tilstrækkelige reagenser leveres til 500 reaktioner baseret på en 50μ L reaktionsstørrelse.
Opbevares ved +4 °C ved modtagelse.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 system, Stratagene Mx4000 , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , MJ Chromo4 , MJ Opticon
Produktlinje Platin , SYBR GreenER
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 500 reaktioner af 50μ L
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA