Få mere at vide
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Grøn qPCR SuperMix-UDG m/ROX
Beskrivelse
Indeholder
2X SuperMix with SYBR Green I and ROX Reference Dyes, and 50mM MgCl2
Platinum™ Taq DNA-polymerase aktiveres hurtigere og mere fuldstændigt end andre hot-start enzymer for at levere mere følsom amplifikation. Uracil-DNA Glycosylase (UDG) forhindrer overførselskontamination i forbindelse med dUTP (inkluderet) for forbedret specificitet. ROX referencefarve er inkluderet i blandingen for maksimal bekvemmelighed. De ROX referencefarve forblandet i optimal koncentration til ABI instrumenter.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Detektionsmetode | SYBR |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System |
| Produktlinje | Platin , SYBR |
| Produkttype | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Vis mere |