Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ One-Step RT-PCR System med Platinum™Taq DNA polymerase
Description
SuperScript One-Step RT-PCR-system med platin Taq DNA-polymerase er designet til bekvem slutpunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved RT-PCR. Dette system kombinerer RT/Platinum Taq blanding og 2X reaktionsblanding. De RT/Platinum Taq mix indeholder en blanding af SuperScript II Reverse Transcriptase og platin Taq DNA polymerase. 2X-reaktionsblandingen består af et proprietært buffersystem optimeret til omvendt transkription og PCR-amplifikation, Mg 2+ optimeret til universel brug, deoxyribonukleotidtriphosphater og stabilisatorer.
Alle komponenter til cDNA-syntese og PCR kombineres i et enkelt rør med genspecifikke primere og mål-RNA. Omvendt transkription følger automatisk PCR-cyklus uden yderligere trin.
Bemærk: For overlegen one-step RT-PCR ydeevne anbefaler vi SuperScript IV One-Step RT-PCR-system (kat. nr. 12594025) eller SuperScript IV One-Step RT-PCR System med ezDNase (Kat. nr. 12595025). SuperScript IV One-Step RT-PCR System kombinerer den høje processivitet af SuperScript IV Reverse Transcriptase med den høje kvalitet fra Platinum SuperFi DNA-polymerase giver uovertruffen produktudbytte, specificitet og følsomhed på kortere tid og til et bredt målområde, selv med suboptimalt rene RNA-prøver.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | •SuperScript II RT/Platinum Taq DNA-polymeraseblanding (100μ L) |
| Detektionsmetode | Gelelektroforese |
| Format | Kit |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase |
| Reaktionshastighed | 30 til 50 min. |
| Teknik | 1-Step RT-PCR |
| Optimal reaktionstemperatur | 55 °C til 60 °C |
| Mængde | 100 rxns |
| Omvendt transkriptase | SuperScript II |
| Show More |