Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR-system med Platinum™ Taq High Fidelity DNA-polymerase
Beskrivelse
SuperScript III One-Step RT-PCR-system med Platinum Taq High Fidelity er designet til bekvem slutpunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved ét-trins RT-PCR. Denne ét-trins formulering gør det muligt at udføre både cDNA-syntese og PCR-amplificering i et enkelt rør ved anvendelse af genspecifikke primere og mål-RNA'er fra enten total RNA eller mRNA. Det giver også mulighed for påvisning af en lang række RNA-mål (op til 10 kb i længden) ved variable koncentrationer (1 pg til 1 μg total RNA). Dette system består af to hovedkomponenter: SuperScript III RT/Platinum Taq High Fidelity enzymblanding og 2X reaktionsblanding.
SuperScript III RT hæmmes ikke signifikant af ribosomalt og transfer-RNA og kan bruges til at syntetisere cDNA fra total RNA. Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity er en enzymblanding sammensat af rekombinant Taq-DNA-polymerase, Pyrococcus sp. GB–D-polymerase og Platinum Taq-antistoffer, som blokerer polymeraseaktivitet ved omgivende temperaturer, hvilket muliggør varmstarts-PCR.
2X-reaktionsblandingen består af et proprietært buffersystem optimeret til revers transkription og PCR-amplificering, Mg 2+ optimeret til universel brug, deoxyribonukleotidtriphosphater og stabilisatorer.
SuperScript III One-Step RT-PCR-system med Platinum Taq High Fidelity tilbyder:
- High-fidelity endepunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved RT-PCR
- PCR-amplificering og cDNA-syntese i et enkelt rør
- Påvisning af en lang række RNA-mål fra 300 bp til 10 kb
- Øget specificitet med et bredt cDNA-syntese-temperaturområde på 45−60°C
Bemærk:
For overlegen ét-trins RT-PCR-præstation anbefaler vi SuperScript IV One-Step RT-PCR-system (kat.-nr. 12594025) eller SuperScript IV One-Step RT-PCR-system med ezDNase (kat.-nr. 12595025). SuperScript IV One-Step RT-PCR-systemet kombinerer den høje processivitet fra SuperScript IV revers transkriptase med den høje nøjagtighed fra Platinum SuperFi DNA-polymerase for at give uovertruffen produktudbytte, specificitet og sensitivitet på kortere tid og for et bredt målområde, endda med ikke optimalt rene RNA-prøver.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • SuperScript III RT/Platinum Taq High Fidelity Enzyme Mix (25 μl) • 2X reaktionsblanding (1 ml) • 5 mM magnesiumsulfat (500 μl) Opbevar ved –10 til –30 °C. |
| Detektionsmetode | Gelelektroforese |
| Format | One-Step RT-PCR-system |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Platinum Taq High Fidelity |
| Reaktionshastighed | 30 min. |
| Teknik | 1-Step RT-PCR |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C |
| Mængde | 25 rxns |
| Vis mere |