Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III One-Step RT-PCR-system med Platinum™ Taq High Fidelity DNA-polymerase
Artikelnummer. 10779764
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
25 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10779764 100 reaktioner 100 reaktioner
10092922 25 reaktioner 25 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10779764 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12574035
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SuperScript III One-Step RT-PCR-system med Platinum Taq High Fidelity er designet til bekvem slutpunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved ét-trins RT-PCR.
SuperScript III One-Step RT-PCR-system med Platinum Taq High Fidelity er designet til bekvem slutpunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved ét-trins RT-PCR. Denne ét-trins formulering gør det muligt at udføre både cDNA-syntese og PCR-amplificering i et enkelt rør ved anvendelse af genspecifikke primere og mål-RNA'er fra enten total RNA eller mRNA. Det giver også mulighed for påvisning af en lang række RNA-mål (op til 10 kb i længden) ved variable koncentrationer (1 pg til 1 μg total RNA). Dette system består af to hovedkomponenter: SuperScript III RT/Platinum Taq High Fidelity enzymblanding og 2X reaktionsblanding.
SuperScript III RT hæmmes ikke signifikant af ribosomalt og transfer-RNA og kan bruges til at syntetisere cDNA fra total RNA. Platinum Taq DNA Polymerase High Fidelity er en enzymblanding sammensat af rekombinant Taq-DNA-polymerase, Pyrococcus sp. GB–D-polymerase og Platinum Taq-antistoffer, som blokerer polymeraseaktivitet ved omgivende temperaturer, hvilket muliggør varmstarts-PCR.
2X-reaktionsblandingen består af et proprietært buffersystem optimeret til revers transkription og PCR-amplificering, Mg 2+ optimeret til universel brug, deoxyribonukleotidtriphosphater og stabilisatorer.
SuperScript III One-Step RT-PCR-system med Platinum Taq High Fidelity tilbyder:
  • High-fidelity endepunktsdetektion og analyse af RNA-molekyler ved RT-PCR
  • PCR-amplificering og cDNA-syntese i et enkelt rør
  • Påvisning af en lang række RNA-mål fra 300 bp til 10 kb
  • Øget specificitet med et bredt cDNA-syntese-temperaturområde på 45−60°C
Bemærk:
For overlegen ét-trins RT-PCR-præstation anbefaler vi SuperScript IV One-Step RT-PCR-system (kat.-nr. 12594025) eller SuperScript IV One-Step RT-PCR-system med ezDNase (kat.-nr. 12595025). SuperScript IV One-Step RT-PCR-systemet kombinerer den høje processivitet fra SuperScript IV revers transkriptase med den høje nøjagtighed fra Platinum SuperFi DNA-polymerase for at give uovertruffen produktudbytte, specificitet og sensitivitet på kortere tid og for et bredt målområde, endda med ikke optimalt rene RNA-prøver.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • SuperScript III RT/Platinum Taq High Fidelity Enzyme Mix (100 μl)
• 2X reaktionsblanding (3 x 1 ml)
• 5 mM magnesiumsulfat (500 μl)
Opbevar ved –10 til –30 °C.
Detektionsmetode Gelelektroforese
Format One-Step RT-PCR-system
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Platinum Taq High Fidelity
Reaktionshastighed 30 min.
Teknik 1-Step RT-PCR
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Mængde 100 rxns
Omvendt transkriptase SuperScript III
Ribonuklease H-aktivitet Reduceret
Forsendelsestilstand Tøris
Endelig produkttype PCR-amplificeret cDNA
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Reaktionsformat Forblandede komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 10 kb
Udgangsmateriale RNA