Få mere at vide
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR-sæt m/ROX
Artikelnummer. 11578656
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 11578656
Brand: SuperScript™, Platinum™ 11745500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
SuperScript™ III/Platin™ Taq Bland, 2X Reaktionsblanding med ROX og 1 ml magnesiumsulfat (50 mM). Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
One-Step qRT-PCR-sæt med ROX kombinere de mest kraftfulde revers transkriptase og DNA polymerase teknologier for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression.
One-Step qRT-PCR-sæt med ROX kombinere de mest kraftfulde revers transkriptase- og DNA-polymerase-teknologier for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression i et bekvemt, high-throughput et-trins format. One-Step qRT-PCR-sæt med ROX omfatte SuperScript™ III Omvendt Transcriptase som producerer højere udbytter af fuldlængde cDNA til bredere genrepræsentation, Platinum™ Taq DNA-polymerase som aktiveres hurtigere og mere fuldstændigt end andre hot-start enzymer for at levere mere følsom amplifikation og ROX referencefarve forblandet i optimal koncentration til ABI instrumenter
To sæt konfigurationer tillader dit valg af detektionsmetoder:
  • SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qRT-PCR Kit giver et yderst effektivt, omkostningseffektivt qRT-PCR system med SYBR Grøn I-detektion
  • SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit giver følsom, specifik detektion til brug med LUX™ fluorogene primere eller dobbelt-mærkede prober (f TaqMan™ )
Ordreinfo
Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500μ L SuperScript™ III/Platin™Taq Blande
• 12,5 mL 2X Reaktionsblanding med ROX
• 2x 1 mL magnesiumsulfat (50 mM)
Opbevar komponenter i mørke ved -20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Platinum Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System
Produktlinje Platinum, SuperScript
Produkttype One-Step qRT-PCR-sæt
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 500 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression, Detektion af patogener, Virusdetektion
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype RNA