Få mere at vide
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR-sæt m/ROX
Beskrivelse
Indeholder
SuperScript™ III/Platin™ Taq Bland, 2X Reaktionsblanding med ROX og 1 ml magnesiumsulfat (50 mM). Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring.
One-Step qRT-PCR-sæt med ROX kombinere de mest kraftfulde revers transkriptase- og DNA-polymerase-teknologier for at levere præcis og nøjagtig analyse af genekspression i et bekvemt, high-throughput et-trins format. One-Step qRT-PCR-sæt med ROX omfatte SuperScript™ III Omvendt Transcriptase som producerer højere udbytter af fuldlængde cDNA til bredere genrepræsentation, Platinum™ Taq DNA-polymerase som aktiveres hurtigere og mere fuldstændigt end andre hot-start enzymer for at levere mere følsom amplifikation og ROX referencefarve forblandet i optimal koncentration til ABI instrumenter
- SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Grøn One-Step qRT-PCR Kit giver et yderst effektivt, omkostningseffektivt qRT-PCR system med SYBR Grøn I-detektion
- SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit giver følsom, specifik detektion til brug med LUX™ fluorogene primere eller dobbelt-mærkede prober (f TaqMan™ )
Ordreinfo
Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •100μ L SuperScript™ III/Platin™Taq Blande • 2x 1,25 mL 2X Reaktionsblanding med ROX • 1 mL magnesiumsulfat (50 mM) Opbevar komponenter i mørke ved -20 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System |
| Produktlinje | Platinum, SuperScript |
| Produkttype | One-Step qRT-PCR Kit med Rox |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |