Få mere at vide
Invitrogen™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Beskrivelse
Indeholder
100μL SuperScript III/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM)
SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit giver følsom, specifik detektion med fluorogene primere og prober, mens SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit har samme nemhed og bekvemmelighed som SYBR™ Green I detektion.
- SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR-sættets gennemprøvede formel leverer pålidelig, nøjagtig måldetektion, når det betyder mest
- Et praktisk ét-trins format og konsistent præstation gør den ideel til en række genekspressionsapplikationer, herunder overvågning af infektionssygdomme
- Sættet er blevet valideret af flere globale folkesundhedsorganisationer og har længe været det amerikanske CDC's valg til overvågning af smitsomme sygdomme
- SuperScript III RT til cDNA-syntese ved højere temperatur ved vanskelig sekundær RNA struktur
- Platinum Taq DNA Polymerase med varmstarts-teknologi for forbedret specificitet
- LUX fluorogene primere og dobbeltmærkede fluorogene prober til effektiv detektion
- Valideret præstation på flere realtidsinstrumentplatforme, inklusive rotorbaserede systemer
- Flere SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR Kit-konfigurationer er tilgængelige
- Opbevar komponenter ved -20°C, ROX referencefarve skal opbevares i mørke
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • 100 μl SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix • 2x 1,25 ml 2X reaktionsblanding • 1 ml magnesiumsulfat (50 mM) • 100 μl ROX Reference Dye (25 μM) Opbevar komponenter ved -20 °C. ROX Reference Dye skal opbevares mørkt. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | Taq-DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
| Produktlinje | Platinum, SuperScript |
| Produkttype | One-Step qRT-PCR-sæt |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |