Få mere at vide
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit med ROX , for ABI 7000, 7300, 7700 og 7900(HT ) instrumenter
Artikelnummer. 10583513
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10583513 500 reaktioner 500 reaktioner
10504863 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10583513 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11754500
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit leverer meget følsomme og specifikke qPCR-resultater i realtid direkte fra celler uden behov for et RNA-oprensningstrin.
De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit leverer meget følsomme og specifikke qPCR-resultater i realtid direkte fra celler uden behov for et RNA-oprensningstrin.
Strømlin dit arbejdsflow
I traditionel real-time kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR) isolerer man først RNA fra celler i en tidskrævende procedure, der kan føre til tab af materiale. Ved hjælp af CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit, lyserer du cellerne og tilføjer det komplette lysat direkte til en et-trins qRT-PCR-reaktion med minimal håndtering og prøvetab.
Ideel til din qRT-PCR-applikation
CellsDirect teknologi er valideret til genekspressionsundersøgelser, der involverer begrænsede prøver, og er velegnet til validering af RNAi knockdowns. CellsDirect One-Step qRT-PCR-sæt er særligt værdifulde til applikationer med høj kapacitet ved at eliminere dyre, tidskrævende RNA-oprensningstrin. De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit kan også bruges til at påvise genomiske DNA-mål.
CellsDirect One-Step qRT-PCR-kits kan bruges sammen med hydrolyseprober (f.eks. TaqMan™ ) eller LUX™ fluorogene primere.
  • Effektivitet : Giver betydelige tids- og omkostningsbesparelser for øget gennemløb
  • Bekvemmelighed : Enzymblanding inkluderer begge dele SuperScript™ III Omvendt Transcriptase og Platinum™Taq DNA polymerase
  • Følsomhed : Intet separat RNA-isoleringstrin øger følsomheden ved at minimere prøvetab
  • Bredt registreringsområde : Detekter mål fra prøver lige fra en enkelt celle til 10.000 celler
  • Alsidighed : Kompatibel med en lang række cellelinjer og prøver indsamlet af Laser Capture Microdissection (LCM)
  • Til brug med ABI 7000, 7300, 7700 og 7900(HT ) instrumenter
Dette sæt indeholder 2X Reaction Mix indeholdende ROX™ Referencefarvestof. Et tilsvarende sæt indeholdende et separat rør af ROX Reference Dye, er også tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •Resuspensionsbuffer,  10 ml
• Lysis Enhancer,  1 ml
• 1 U/μ L DNase I, amplifikationsgrad,  2 x 1,25 ml
• 10X DNase I-buffer,  800μ L
• 25 mM EDTA,  2 x 1 ml
• SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq Bland, 500μ L
• 2X Reaktionsblanding med ROX™ 12,5 ml
• 50 mM MgS04 , 1 ml
• DEPC-behandlet vand, 12,5 ml
• 10 ng/μ L HeLa Total RNA,  10μ
L Sættet sendes på tøris og skal opbevares ved -20 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Produktlinje CellsDirect, Platinum, SuperScript
Mængde 500 reaktioner
Til brug med (applikation) RT-PCR
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype Celler